等級
for molecular biology
品質等級
形狀
liquid
濃度
1.25 ×
技術
electrophoresis: suitable
異物活動
RNase, none detected
儲存溫度
−20°C
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
RNA 上样缓冲液可用作 RNA 电泳的示踪染料。RNA 上样染料带轻微的负电荷,并且与 RNA 同向迁移,使得用户可以监测 RNA 分子在凝胶中移动的进程。凝胶组成不同,迁移速度也不一样。以 1:3 至 1:6 稀释样品,加热至 65℃,持续 10 分钟,上样前置于冰上冷却。
應用
RNA 样品上样缓冲液特别适用于在甲醛-琼脂糖凝胶(含有或不含溴化乙锭)上进行 RNA 电泳。在 Northern 印迹检测之前,不推荐使用溴化乙锭进行凝胶染色,因为琼脂糖凝胶或上样缓冲液中存在溴化乙锭会导致转移效率低下。
适合与甲醛琼脂糖凝胶一起用于 Northern 印迹实验。
RNA 样品上样缓冲液已被用作 Northern 印迹中的样品上样缓冲液。
RNA 样品上样缓冲液已被用作 Northern 印迹中的样品上样缓冲液。
成分
RNA 上样缓冲液含有 62.5% 去离子甲酰胺,1.14M 甲醛,200μg/ml 溴酚蓝,200 μg/ml 二甲苯氰基,以及 50 μg/ml 溴化乙锭,溶解在 MOPS-EDTA-乙酸钠溶液中(1.25x 工作浓度 )。
去离子甲酰胺 62.5%(v/v)、甲醛 1.14M、溴酚蓝 μg/mL、二甲苯氰基 200 μg/mL、MOPS-EDTA-乙酸钠、1.25× 工作浓度。
數量
推荐用法:将 1 个体积的样品加入 2 至 5 倍的样品上样缓冲液中,混合均匀。将样品加热至 65°C,10 分钟,然后,在进行凝胶上样之前立刻在冰上冷却。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Journal of medical microbiology, 68(3), 456-466 (2019-01-25)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of Staphylococcus aureus infections. The present study compared the effects of iclaprim and trimethoprim - two folic acid synthesis inhibitors - with nafcillin and vancomycin on production of Panton-Valentine leukocidin (PVL), alpha haemolysin
The Journal of infectious diseases, 195(2), 202-211 (2006-12-28)
Extracellular protein toxins contribute to the pathogenesis of a wide variety of Staphylococcus aureus infections. The present study investigated the effects that cell-wall active antibiotics and protein-synthesis inhibitors have on transcription and translation of genes for Panton-Valentine leukocidin, alpha-hemolysin, and
Impact of antibiotics on expression of virulence-associated exotoxin genes in methicillin-sensitive and methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
The Journal of Infectious Diseases, 195, 202-211 (2007)
Identification and characterization of bicistronic speB and prsA gene expression in the group A Streptococcus.
Journal of Bacteriology, 188, 7626-7634 (2006)
The effect of massive small bowel resection and oral epidermal growth factor therapy on SGLT-1 distribution in rabbit distal remnant.
Pediatric Research, 55, 19-26 (2004)