Merck
S7025
Sigma-Aldrich
50 bp DNA Step Ladder
for DNA electrophoresis
别名:
DNA梯状标志, 阶梯状标志, 50 bp, 17 个片段, 50-3000 bp
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105335
NACRES:
NA.25
品質等級
形狀
liquid
用途
100 uses
適合性
suitable for electrophoresis (DNA)
儲存溫度
−20°C
一般說明
Sigma 的 50 bp DNA Step Ladder 包含 17 个平端片段,由 50-500 bp 的 50 bp 重复序列、600-900 bp 的 100 bp 重复序列和 1-3kb 的 1kb 重复序列组成。用于 NA 电泳,10μl 的标记物应在凝胶上样缓冲液中稀释,然后在琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶上单泳道上样。适用于RNA印迹法和DNA印迹法。
應用
适用于使用琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶测定 PCR 生成的 DNA 片段的大小。
成分
Sigma 的 50 bp DNA Step Ladder 是在 10 mM Tris-HCl (pH 7.5)、10 mM NaCl 和 1 mM EDTA 溶液中提供的。
其他說明
包含 DNA、50-500 bp×50、600-900 bp×100 和 1000-3000 bp×1000(17 条条带) 的平端片段。
为获得最佳分离度,推荐琼脂糖凝胶浓度为 2.0%。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Alper Dede et al.
Microbial pathogenesis, 143, 104134-104134 (2020-03-15)
Soil actinomycetes are a highly common group of bacteria and frequently studied as having secondary metabolites in the potential of producing the most preferred antagonistic content. Considering the continuous variation in soil structure, there is a potential for encountering different
Rhodotorula portillonensis sp. nov., a basidiomycetous yeast isolated from Antarctic shallow-water marine sediment.
Laich F, et al.
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 63, 3884-3891 (2013)
商品
Markers for gel electrophoresis aid size determination of DNA, PCR fragments, and RNA, staining well with common nucleic acid stains.
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
选择适合的标记物和分子量标准,用于测定电泳分离样品的核酸大小。通过琼脂糖或聚丙烯酰胺凝胶检测DNA、RNA和PCR生成片段的大小。