描述
Irreversible, single use
品質
Quality Assurance: Produced under ISO9001:2008
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
儲存條件
room temperature (at 20-80% humidity)
參數
8 h run-out window (calibrated at -18 °C)
尺寸
40 mm × 19 mm
一般說明
Timestrip® PLUS 指示器以简单快捷的方式记录在指定阈值温度下,或高于指定阈值温度的运行时间。它们是一组小的自粘标签,可以粘贴到产品或设备上或集成到产品或设备中。
请访问我们的 Timestrip门户网站,了解更多信息
请访问我们的 Timestrip门户网站,了解更多信息
應用
顶部的手动激活按钮。“开”窗口变为蓝色以确认其已准备好了。如果超过阈值温度,则在查看窗口中显示蓝色。所有超过阈值的累积持续时间,由蓝色染料沿时间标记的进展显示。
包裝
06693-10EA: 小袋 10 标签
06693-100EA: 小袋 100 标签
06693-500EA: 小袋 500 标签
06693-100EA: 小袋 100 标签
06693-500EA: 小袋 500 标签
成分
无毒的、聚合物组装多层和铝塑复合材料包装的有色液体化学品
規格
- 阈值温度:-20°C/-4°F
- 使用方法:校准至 -18°C 等温环境
- 时间精度:在等温条件下的时间为 ±15%
法律資訊
Timestrip is a registered trademark of Timestrip Limited
Timestrip Plus is a trademark of Timestrip Limited