Merck
P5514
Sigma-Aldrich
吡拉明 马来酸盐
别名:
Mepyramine 马来酸盐, N-(4-Methoxyphenyl)methyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridinyl)-1,2-ethanediamine 马来酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H23N3O · C4H4O4
CAS号:
分子量:
401.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
形狀
powder
起源
Watson
SMILES 字串
OC(=O)\C=C/C(O)=O.COc1ccc(CN(CCN(C)C)c2ccccn2)cc1
InChI
1S/C17H23N3O.C4H4O4/c1-19(2)12-13-20(17-6-4-5-11-18-17)14-15-7-9-16(21-3)10-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-11H,12-14H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI 密鑰
JXYWFNAQESKDNC-BTJKTKAUSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
马来酸吡拉明盐已:
  • 作为 H 1 受体拮抗剂
  • 用于处理仙女水母属,然后被注射到小鼠腹腔,防止在在膜结合试验中有内源性组胺释放,
  • 从而测定 K i 值;并在比较抑制浓度 (IC 50 ) 研究中通过全细胞膜片钳技术使用
生化/生理作用
马来酸吡拉明为 H1 组胺受体拮抗剂。马来酸吡拉明诱导脊椎动物睡眠。在 仙女水母属 中,它诱导浓度依赖性休眠。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 组胺受体 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物由 Watson 开发 。要浏览其他由制药公司开发的化合物和经批准药物/候选药物的清单, 点击这里
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
The jellyfish Cassiopea exhibits a sleep-like state
Nath RD, et al.
Current Biology, 27(19), 2984-2990 (2017)
S Y Yeh
Synapse (New York, N.Y.), 32(4), 301-311 (1999-05-20)
Various effects of chlorpheniramine (CPA), diphenhydramine (DIPH), tripelennamine (TRIP), and pyrilamine (PYRI) on fenfluramine (FEN)-induced depletion of serotonin in the brain of rats were observed to be dependent on body temperature. Levels of 5-HT and 5-HIAA in the frontal cortex
Evaluating Vascular Hyperpermeability-inducing Agents in the Skin with the Miles Assay
Brash JT, et al.
Journal of Visualized Experiments, 27(136), e57524-e57524 (2018)
Physical and biological properties of pyrilamine.
T J Haley
Journal of pharmaceutical sciences, 72(1), 3-12 (1983-01-01)
The [3H] dofetilide binding assay is a predictive screening tool for hERG blockade and proarrhythmia: Comparison of intact cell and membrane preparations and effects of altering [K+] o
Diaz GJ, et al.
Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, 50(3), 187-199 (2004)