Merck
C4382
Sigma-Aldrich
卡巴胆碱
≥98% (titration), crystalline
别名:
卡巴胆碱, 氯化氨甲酸胆碱, (2-羟乙基)三甲基氯化铵氨基甲酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS号:
分子量:
182.65
Beilstein:
3917459
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (titration)
形狀
crystalline
顏色
white
mp
210 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 1 g/mL
ethanol: 20 mg/mL
SMILES 字串
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChI 密鑰
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在小鼠瞳孔对光反射的研究中,氯化氨基甲酰胆碱已被用于:
  • 刺激转基因小鼠的胰岛素分泌
  • 诱导未分化和分化的人脂肪干细胞 (hASCs) 收缩
  • 介导虹膜收缩
生化/生理作用
卡巴胆碱通过与毒蕈碱受体相互作用而引起泪液分泌。本品为乙酰胆碱的类似物,为抗青光眼药。在纤毛突起中,卡巴胆碱连同一氧化氮 (NO) 一起调节 Na + 和 K + -atp 酶活性。其刺激胰岛素囊泡转运至分泌站点以增加胰岛素分泌。
抗胆碱酯酶操作的非选择性胆碱能激动剂;抑制培养的神经元凋亡,并可能诱导胸腺细胞凋亡。
特點和優勢
该化合物在《受体分类和信号转导》手册的 乙酰胆碱受体(烟碱) 页面上有详细描述。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Anne Cathrine Nøhr et al.
Scientific reports, 9(1), 3802-3802 (2019-03-09)
GPR139 is an orphan G protein-coupled receptor (GPCR) that is primarily expressed in the brain in regions known to regulate motor control and metabolism. Here, we screened a diverse 4,000 compound library in order to identify GPR139 agonists. We identified
Role of the non-neuronal cholinergic system in the eye: a review
Duncan G and Collison DJ
Life Sciences, 72(18-19), 2013-2019 (2003)
Proteomic profiling of tissue-engineered blood vessel walls constructed by adipose-derived stem cells
Wang C, et al.
Tissue Engineering: Part A, 19(3-4), 415-425 (2012)
Carbachol and nitric oxide inhibition of Na, K-ATPase activity in bovine ciliary processes
Ellis DZ, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 42(11), 2625-2631 (2001)
BMP4-BMPR1A signaling in beta cells is required for and augments glucose-stimulated insulin secretion
Goulley J, et al.
Cell Metabolism, 5(3), 207-219 (2007)