产品名称
(R)-(−)-去氧肾上腺素 盐酸盐, powder
形狀
powder
品質等級
mp
143-145 °C (lit.)
起源
Johnson & Johnson
SMILES 字串
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
基因資訊
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
(R)-(-)-去氧肾上腺素盐酸盐是一种肾上腺素能药,其作为 β-受体拟交感神经药。
應用
(R)-(-)-去氧肾上腺素盐酸盐已用于:
- 心肌细胞和成纤维细胞的制备和培养
- 刺激心肌条以测量 slice 收缩
- 在原代心肌细胞培养中研究 Kruppel 样因子(KLF)对体内心肌肥大的影响
- 评估胚胎干细胞(ESC)衍生的心肌细胞的药理反应
- 从药理学上挽救早期胚胎致死性的 GATA(类胡萝卜素转录因子)结合蛋白 3(GATA3)空胚
生化/生理作用
α1-肾上腺素受体激动剂。
特點和優勢
该化合物由 Johnson & Johnson 开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Enantioselective synthesis of (R)-phenylephrine hydrochloride
Tetrahedron Letters, 44(33), 6245-6246 (2003)
Clenbuterol induces cardiac myocyte hypertrophy via paracrine signalling and fibroblast-derived IGF-1
Journal of Cardiovascular Translational Research, 3(6), 688-695 (2010)
A myocardial slice culture model reveals alpha-1A-adrenergic receptor signaling in the human heart
JACC. Basic to translational science, 1(3), 155-167 (2016)
Effect of basic fibroblast growth factor on cardiomyocyte differentiation from mouse embryonic stem cells.
Saudi Medical Journal, 28(2), 181-186 (2007)
Kruppel-like factor 4 regulates pressure-induced cardiac hypertrophy
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 49(2), 334-338 (2010)
商品
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门