产品名称
伊文思蓝, Dye content ≥75 %
形狀
powder
品質等級
成份
Dye content, ≥75%
技術
titration: suitable
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2ccc3c(cc(c(N)c3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(\N=N\c5ccc6c(cc(c(N)c6c5O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c4
InChI
1S/C34H28N6O14S4.4Na/c1-15-11-17(3-7-21(15)37-39-23-9-5-19-25(55(43,44)45)13-27(57(49,50)51)31(35)29(19)33(23)41)18-4-8-22(16(2)12-18)38-40-24-10-6-20-26(56(46,47)48)14-28(58(52,53)54)32(36)30(20)34(24)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4/b39-37+,40-38+;;;;
InChI 密鑰
ATNOAWAQFYGAOY-GPTZEZBUSA-J
基因資訊
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3