化驗
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3S.4Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(26-9)1-25-29(19,20)27-30(21,22)28-31(23,24)32;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,23,24,32)(H3,11,13,14,18);;;;/q;4*+1/p-4/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI 密鑰
AMQXJFWJOAWCPV-ZVQJTLEUSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
- 作为裂解缓冲液的组成部分
- 用于卵母细胞和哺乳动物细胞的膜片钳实验中,保持G蛋白的持续活跃状态
- 与G蛋白α偶联,研究其对激酶活性的作用
生化/生理作用
特點和優勢
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.