Merck
I6260
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(Fc特异性)单克隆抗体 小鼠抗
clone GG-7, ascites fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
GG-7, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
技术
indirect ELISA: 1:40,000
同位素/亚型
IgG1
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
人IgG是糖蛋白抗体,含有两条相等的轻链和一对相同的重链。 IgG具有四种不同亚型,范围从IgG1到IgG4。这些抗体可调节机体对过敏和病原性感染的免疫反应。IgG还与补体结合和自身免疫疾病有关。单克隆抗人IgG(Fc特异性)抗体可检测人IgG的Fc部分,但不能检测Fab部分。此外,该抗体不与IgA、IgM和免疫球蛋白轻链反应。
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG通常是单体。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
特异性
单克隆抗人IgG(Fc特异性)抗体通过酶联免疫吸附试验(ELISA)测定,可识别人免疫球蛋白G(IgG)的结晶片段(Fc)区。
免疫原
纯化的人IgG骨髓瘤蛋白与聚氨基苯乙烯(PAS)微珠共价偶联
应用
单克隆抗人IgG(Fc特异性)抗体已用于:
  • 研究细胞大小、细胞周期与特异性重组蛋白产量的关系
  • 无标记均相检测,鉴定a4b7整联蛋白介导的粘膜地址素细胞粘附分子(MadCAM)的抑制剂
  • 酶联免疫吸附试验
单克隆抗人IgG(Fc特异性)抗体适用于间接ELISA(1:5,000)。
生化/生理作用
IgG(免疫球蛋白G)抗体可预防细菌、真菌和病毒感染。抗体的Fc(片段结晶尾部)区域与补体激活有关,补体激活通过与巨噬细胞上的Fc受体结合而引发免疫应答。Fc区域还充当类风湿性因子(针对Fc的自身抗体)附着和蛋白A结合的位点。一种特定的淋巴细胞群也含有“Fc受体”。这些功能表明了针对人IgG中的Fc片段的特异性免疫试剂的重要性。
外形
本品以腹水形式提供,含0.1% 叠氮化钠作为防腐剂。
储存及稳定性
若需连续使用,可在0-5℃下保存。若需延长储存时间,可将溶液以工作等分试样冷冻。不建议反复冻融。不建议在无霜冰箱中储存。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Relationship between cell size, cell cycle and specific recombinant protein productivity
Lloyd D R, et al.
Cytotechnology, 34(1-2), 59-70 (2000)
A label-free approach to identify inhibitors of alpha4-beta7-mediated cell adhesion to MadCAM
Bova M P, et al.
Journal of Biomolecular Screening, 16(5), 536-544 (2011)
DEVELOPING AN ALTERNATE HOST FOR PRODUCTION OF BIOSIMILAR ANTI-EGFR MONOCLONAL ANTIBODY
Motiwala H M, et al.
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 16(5), 536-544 (2012)
Youmin Su et al.
International journal of molecular sciences, 24(22) (2023-11-25)
The interaction between integrin α4β7 and mucosal vascular addressin cell-adhesion molecule-1 (MAdCAM-1) facilitates the adhesion of circulating lymphocytes to the surface of high endothelial venules in inflammatory bowel diseases (IBDs). Lymphocyte adhesion is a multistep cascade involving the tethering, rolling
Role of antibodies in cancer targeting
Attarwala Husain
Journal of natural science, biology, and medicine, 1(1), 53-53 (2010)