生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
indirect ELISA: 1:10,000
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该产物可与人IgG结合,且不与其他人lgs结合。
免疫球蛋白包含两个抗原结合片段(Fab)和一个可结晶片段(Fc)结构域。编码IgG基因簇的基因位于人14号染色体上。
使用纯化的人IgG,Fc片段作为免疫原在山羊中产生抗人IgG(Fc特异)的抗血清。通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fc片段特异性结合)。
免疫球蛋白包含两个抗原结合片段(Fab)和一个可结晶片段(Fc)结构域。编码IgG基因簇的基因位于人14号染色体上。
使用纯化的人IgG,Fc片段作为免疫原在山羊中产生抗人IgG(Fc特异)的抗血清。通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fc片段特异性结合)。
特異性
通过ELISA和免疫电泳(IEP)测定人IgG的Fc片段的特异性。通过对纯化的人IgA、IgG(Fc和Fab片段)、IgM、Bence Jones kappa和Bence Jonesλ骨髓瘤蛋白进行测试,研究发现抗体制剂对人IgG,Fc片段具有特异性。使用人IgG、轻链、IgA或IgM的Fab片段未观察到反应性。亲和纯化的抗人IgG(Fc特异)试剂具有增加对人IgG的敏感性而不与膜或细胞表面上存在的其他物质发生交叉反应的优点。种间缺乏与小鼠或大鼠血清蛋白的交叉反应性,使得该产品非常适合在体内对由在小鼠或大鼠腹水中生长的杂交瘤细胞产生的人单克隆抗体进行筛选。该产品能够检测人体生物体液或正常或病理情况下(如癌症或自身免疫性疾病)的所有人类IgG亚类。它在免疫测定方法中可作为有效的二抗试剂使用,并且可以作为构建酶或荧光染料缀合物的起始材料。
免疫原
使用纯化的人IgG,Fc片段作为免疫原在山羊中产生抗人IgG(Fc特异)的抗血清
應用
山羊抗人IgG(Fab特异性)抗体可用于以下应用:
- 在双捕ELISA中,测量接受CD52单克隆抗体(CAMPATH-1G)治疗的移植患者血清中的抗球蛋白反应
- 检测类风湿关节炎患者的IgG水平
- 小肠活检
- 急性心肌梗死患者的免疫印迹分析
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下。
酶联免疫吸附试验(1篇)
酶联免疫吸附试验(1篇)
生化/生理作用
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。IgG的Fc区中的突变与类风湿性关节炎等自身免疫疾病有关。工程化Fc蛋白对于治疗自身免疫疾病具有治疗意义。
外觀
溶于含有15mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)溶液中
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8 °C保存至多一月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
The structure of a typical antibody molecule
Travers P, et al.
Immunobiology: The Immune System in Health and Disease (2001)
Engineering the fragment crystallizable (Fc) region of human IgG1 multimers and monomers to fine-tune interactions with sialic acid-dependent receptors.
Blundell P A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M117 (2017)
Peter Brünker et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(5), 946-957 (2016-04-03)
Dysregulated cellular apoptosis and resistance to cell death are hallmarks of neoplastic initiation and disease progression. Therefore, the development of agents that overcome apoptosis dysregulation in tumor cells is an attractive therapeutic approach. Activation of the extrinsic apoptotic pathway is
Stanislav Melnik et al.
Plant biotechnology journal, 16(1), 27-38 (2017-04-20)
Antibody MC10E7 is one of a small number of monoclonal antibodies that bind specifically to [Arg4]-microcystins, and it can be used to survey natural water sources and food samples for algal toxin contamination. However, the development of sensitive immunoassays in
Mutations in the Fc-region of IgG from synovial fluids of patients with rheumatoid arthritis.
Oni P and Prehm P
Cogent medicine., 3(1), 1221232-1221232 (2016)
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.