化驗
≥97% (agarose gel electrophoresis)
形狀
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
技術
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
雜質
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
溶解度
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI 密鑰
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... ALB(213)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
人白蛋白的分子量为67 kDa。
白蛋白是血浆中最丰富的蛋白质。肝脏可产生人白蛋白。
應用
与白蛋白结合的荧光已被用于慢性肾衰竭患者的血清中。
来源于人血清的白蛋白已被用于:
- 标准化分子排阻色谱柱
- 制备烟草花叶病毒(TMV)-聚乙二醇(PEG8)-血清白蛋白(SA)颗粒
- 在Fenton系统中分析其氧化后修饰
生化/生理作用
白蛋白转换可见于患有缺铁性贫血的婴儿。血清白蛋白是肝病的可靠预后指标。在晚期肝病中可见白蛋白的氧化修饰。
血清白蛋白可作为类固醇、脂肪酸和甲状腺激素的载体蛋白,对调节血液的胶体渗透压至关重要。研究还发现白蛋白可结合外源物质,特别是药物(例如布洛芬、华法林),并强烈影响其药代动力学。导致白蛋白氧化还原状态变化的氧化应激对其生理功能具有广泛的影响。
準備報告
使用Cohn, E.J., et al., J. Am. Chem. Soc., 69, 1753 (1947)中报道的方法IV进行制备。
其他說明
更多信息参见人血清白蛋白。
免責聲明
仅供研究使用。在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Fibrillation and Polymorphism of Human Serum Albumin
Bio-nanoimaging, 345-362 (2014)
Inorganic chemistry, 49(1), 174-187 (2009-12-02)
The possible biotransformations in the blood serum of four representative insulin-enhancing vanadium compounds, [VO(6-mepic)(2)], cis-[VO(pic)(2)(H(2)O)], [VO(acac)(2)], and [VO(dhp)(2)], where 6-mepic, pic, acac, and dhp indicate the deprotonated forms of 6-methylpicolinic and picolinic acids, acetylacetone, and 1,2-dimethyl-3-hydroxy-4(1H)-pyridinone, were examined. In particular
Oxidative damage of albumin in advanced liver disease
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1782, 469-473 (2008)
Clinical chemistry, 26(5), 649-652 (1980-04-01)
A band that is strongly fluorescent and migrates electrophoretically with serum albumin is commonly found in electrophoretograms of sera from patients with chronic renal failure. We sought to determine whether the fluorescence originates from binding of certain still-unidentified metabolites or
Effects of Fenton Reaction on Human Serum Albumin: An In Vitro Study
Electron Physician, 8(9), 2970-2970 (2016)
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。