Merck
SAB4200682
Sigma-Aldrich
抗人IgG(Fc特异性)抗体,小鼠单克隆
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-人IgG(Fc特异性) 小鼠抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
GG-7, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
~1 mg/mL
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating.
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
抗-人IgG(Fc特异性)单克隆抗体(小鼠IgG1同种型)来源于GG-7杂交瘤,该杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞与以纯化人IgG骨髓瘤蛋白(共价偶联聚氨苯乙烯微珠)免疫的小鼠脾细胞融合而成。IgG是血液、淋巴液、脑脊液和腹膜液中最常见的免疫球蛋白亚型。IgG包括四个亚类(IgG1、IgG2、IgG3和IgG4),它们由一个可变Fab片段(包括抗体识别位点)和一个保守的Fc片段组成。
免疫原
纯化的人IgG骨髓瘤蛋白与聚氨基苯乙烯(PAS)微珠共价偶联
應用
单克隆抗人IgG(Fc特异性)抗体已被用于:
  • ELISA法
  • 印迹免疫固定(IIF)
  • 免疫荧光测定(IFMA)
  • 血凝(HA)
  • 血凝抑制作用(HAI)
  • 颗粒计数免疫分析(PACIA)
  • 细胞质IgG的检测
生化/生理作用
IgG的可结晶片段(Fc)具有多种重要功能,例如补体固定、 类风湿因子(针对Fc的自身抗体)附着、穿过胎盘膜、以及蛋白A结合。IgG缺乏症通常与多种疾病有关。
外觀
0.01 M 磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中的溶液,含 15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
Structure and function of human and murine receptors for IgG
Unkeless J C, et al.
Annual Review of Immunology, 6(1), 251-281 (1988)