生物源
goat
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
技術
direct ELISA: 1:60,000
dot blot: 1:100,000 (chemiluminescent)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
人IgG是糖蛋白抗体,含有两条相等的轻链和一对相同的重链。IgG具有四种不同亚型,范围从IgG1到IgG4。编码IgG基因簇的基因位于人14号染色体上。这些抗体可调节机体对过敏和病原性感染的免疫反应。IgG还与补体结合和自身免疫疾病有关。
通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fc片段特异性结合)。将抗人IgG与过氧化物酶结合,以去除未结合的物质进行纯化。
通过ELISA确定抗人IgG(Fc特异性)-过氧化物酶的特异性和交叉反应性。当对人IgA、IgG(Fab和Fc片段)、IgM、Bence Jones kappa和λ骨髓瘤蛋白进行检测时,该结合物仅对人IgG(Fc片段)具有特异性。此外,结合物对小鼠或大鼠IgG没有反应性,并且与小鼠或大鼠样品产生较少的背景。
通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fc片段特异性结合)。将抗人IgG与过氧化物酶结合,以去除未结合的物质进行纯化。
通过ELISA确定抗人IgG(Fc特异性)-过氧化物酶的特异性和交叉反应性。当对人IgA、IgG(Fab和Fc片段)、IgM、Bence Jones kappa和λ骨髓瘤蛋白进行检测时,该结合物仅对人IgG(Fc片段)具有特异性。此外,结合物对小鼠或大鼠IgG没有反应性,并且与小鼠或大鼠样品产生较少的背景。
特異性
通过ELISA确定抗人IgG(Fc特异性)-过氧化物酶的特异性。当对人IgA、IgG(Fab和Fc片段)、IgM、Bence Jones kappa和λ骨髓瘤蛋白进行检测时,该结合物仅对人IgG(Fc片段)具有特异性。通过ELISA确定抗体-缀合物的交叉反应性。结合物对小鼠或大鼠IgG没有反应性,并且与小鼠或大鼠样品产生较少的背景。
免疫原
IgG的Fc片段
應用
过氧化物酶标记山羊抗人IgG(Fc′特异性)抗体可用于通过ELISA(1:50000)法检测rifin蛋白处理后人血浆样品中的IgG活性水平。
过氧化物酶标记的山羊抗人IgG抗体适用于ELISA (1:60,000)、斑点杂交印迹(1:100,000)、免疫组织化学(1:150)和亲和层析色谱应用。
生化/生理作用
抗体可调节机体对过敏和病原性感染的免疫反应。IgG还与补体结合和自身免疫疾病有关。糖基化对于IgG功能至关重要。IgG亚类具有抵抗细菌和病毒感染的治疗应用潜力。免疫球蛋白重链的基因易位与多发性骨髓瘤的发病机理有关。
外觀
溶解在0.01M磷酸缓冲盐,pH7.4, 含有0.05%硫柳汞。
準備報告
Prepared by the two-step glutaraldehyde method described by Avrameas, S., et al., Scand.J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978).
儲存和穩定性
如需连续使用,可在2-8 °C保存至多一月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
Molecular properties of human IgG subclasses and their implications for designing therapeutic monoclonal antibodies against infectious diseases.
Molecular Immunology, 67(2)), 171-182 (2015)
BMC research notes, 3, 128-128 (2010-05-07)
Although arboviral infections including Chikungunya virus (CHIKV) are common in sub-Saharan Africa, data on their circulation and prevalence are poorly documented. In 2006, more than 400 cases of dengue-like fever were reported in Kumbo (Northwest Region of Cameroon). The aim
The American journal of tropical medicine and hygiene, 71(2), 179-186 (2004-08-13)
We used a pool of recombinant rifin proteins to pre-adsorb antibodies to rifin in the plasma of semi-immune African (Gabonese) adults and showed that this results in a reduction in the level of IgG antibody reactivity to variant surface antigens
PloS one, 8(3), e58724-e58724 (2013-03-28)
Passive immunotherapy using anti-HIV broadly neutralizing monoclonal antibodies (mAbs) has shown promise as an HIV treatment, reducing mother-to-child-transmission (MTCT) of simian/human immunodeficiency virus (SHIV) in non-human primates and decreasing viral rebound in patients who ceased receiving anti-viral drugs. In addition
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 175(11), 7719-7727 (2005-11-23)
Protein A (SpA) of Staphylococcus aureus is endowed with the capacity to interact with the H chain variable region (V(H)) of human Abs and to target >40% of B lymphocytes. To investigate whether this property represents a virulence factor and
商品
Review the key factors that should figure in your decision to choose a secondary antibody. Learn about species, subclass, isotype, label, and more.
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.