主要文件
I1507
Sigma-Aldrich
胰岛素 人
≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C257H383N65O77S6
CAS号:
分子量:
5807.57
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.83
生物源:
semisynthetic
形狀:
powder
化驗:
≥95% (HPLC)
生物源
semisynthetic
品質等級
無菌
non-sterile
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
濃度
>75%
技術
cell culture | mammalian: suitable
溶解度
0.01 M HCl: 0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H]1C(=O)N[C@H]2CSSC[C@@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@@H](C(=O)NCC(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC2=O)CO)CC(C)C)CC3=CC=C(C=C3)O)CCC(=O)N)CC(C)C)CCC(=O)O)CC(=O)N)CC4=CC=C(C=C4)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC5=CC=CC=C5)C(=O)N[C@@H](CC6=CC=CC=C6)C(=O)N[C@@H](CC7=CC=C(C=C7)O)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC9=CC=C(C=C9)O)CC(C)C)C)CCC(=O)O)C(C)C)CC(C)C)CC2=CNC=N2)CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CNC=N2)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CC(=O)N)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H](CC2=CC=CC=C2)N)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N1)CO)[C@@H](C)O)NC(=O)[C@H](CCC(=O)N)NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)[C@H](C(C)C)NC(=O)[C@H]([C@@H](C)CC)NC(=O)CN
InChI 密鑰
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
基因資訊
human ... INS(3630)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
研究领域:细胞信号传导
胰岛素可与肝脏、骨骼肌和脂肪、b 细胞、脑细胞和许多其他细胞中靶细胞的受体结合。胰岛素基因位于人类染色体11p15.5上。
應用
人胰岛素已用于:
  • 人工脑脊液 (aCSF) ,研究视前区注射胰岛素对小鼠核心体温 (CBT) 的影响
  • 接触式扫描探针电喷雾电离(SPESI),研究底物波动对电离效果的影响
  • 用作脂肪细胞分化培养基组分
生化/生理作用
可调节细胞对葡萄糖、氨基酸和脂肪酸的摄取、利用和储存,并抑制糖原、蛋白质和脂肪的分解。
由胰岛β-细胞所产生的二链多肽激素。其分子量为~5800 Da。α链和β链是由两个链间二硫键所连接的。α链含有一个链间二硫键。胰岛素可调节细胞对葡萄糖、氨基酸和脂肪酸的摄取、利用和储存,并抑制糖原、蛋白质和脂肪的分解。
胰岛素对维持正常血糖水平很重要。胰岛素缺乏与糖尿病有关。
胰岛素信号传导与两个重要途径有关,即:磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K,一种脂质激酶)/AKT(又称PKB或蛋白激酶B)途径和 Raf/Ras/MEK/ MAPK(丝裂原活化蛋白激酶,又称ERK 或细胞外信号调节激酶)途径。胰岛素可促进控制糖原合成、基因表达、DNA合成和 Na+/K+泵的代谢途径,还可抑制调节细胞凋亡和自噬的代谢途径。
其他說明
InChI:1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-401-114-181(214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399)311-250(391)203(129(19)20)316-236(377)164(90-125(11)12)292-229(370)169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)296-224(365)160(86-121(3)4)289-210(351)133(25)277-215(356)157(73-80-198(345)346)287-247(388)202(128(17)18)315-237(378)165(91-126(13)14)293-233(374)173(100-145-106-270-120-276-145)301-239(380)177(110-323)280-196(342)109-274-213(354)180(113-400-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)/t131-,132-,133-,134+,135+,136+,150-,151-,152-,153-,154-,155-,156-,157-,158-,159-,160-,161-,162-,163-,164-,165-,166-,167-,168-,169-,170-,171-,172-,173-,174-,175-,176-,177-,178-,179-,180-,181-,182-,183-,184-,185-,186-,201-,202-,203-,204-,205-,206-,207-,208-,209-/m0/s1
準備報告
来源于猪胰岛素
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Dose-and type-dependent effects of long-chain fatty acids on adipogenesis and lipogenesis of bovine adipocytes
Yanting C, et al.
Journal of Dairy Science, 101(2), 1601-1615 (2018)
The Role of Melatonin Preconditioning on Survival of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells in Differentiation to Osteoblasts
Rafat A, et al.
Iranian Red Crescent Medical Journal (2018)
The role of insulin-like growth factor 2 and its receptors in human tumors
Pavelic K, et al.
Molecular Medicine, 8(12), 771-780 (2002)
Manuel Sanchez-Alavez et al.
Diabetes, 59(1), 43-50 (2009-10-23)
Temperature and nutrient homeostasis are two interdependent components of energy balance regulated by distinct sets of hypothalamic neurons. The objective is to examine the role of the metabolic signal insulin in the control of core body temperature (CBT). The effect
Lutein leads to a decrease of factor D secretion by cultured mature human adipocytes
Tian Y, et al.
Journal of Ophthalmology, 2015 (2015)
实验方案
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.