特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 100 μL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in PBS, pH 7.2
技術
liquid chromatography (LC): suitable
應用
clinical testing
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
InChI 密鑰
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
人胰岛素是一种由胰岛β细胞产生并含有51个氨基酸的肽激素。胰岛素可尤其通过促进葡萄糖从血液中吸收到肝脏、脂肪和骨骼肌细胞而来调节碳水化合物、脂肪和蛋白质的代谢。可定期测量胰岛素的水平来评估胰岛素的生成;诊断产生胰岛素的肿瘤;确定低血糖或鉴定胰岛素抵抗。此认证Snap-N-Spike®人胰岛素完整蛋白溶液适合用作LC-MS/MS胰岛素检验方法的校准物和对照品起始材料。
重组人胰岛素磷酸盐缓冲盐水(PBS),pH 7.2(溶液)是一个标准品,满足ISO为认证标准物质和初级标准品设定的标准。它可以通过一系列比较追溯到SI和更高阶的标准。
應用
人胰岛素溶液适用于分析和研发应用中分析物的体外鉴定、校准和定量。
特點和優勢
- 通过定量氨基酸分析(AAA)和色谱纯度测定活性胰岛素的含量。
- 标准品中使用的每种原料都经过多种分析技术的鉴定和充分表征。
- 每种原料都有一个质量平衡纯度系数。
- 本标准品使用完全合格和经过校准的天平,满足ISO 17025的要求。
- 该标准品根据ISO 17034、ISO/IEC 17025、ISO 9001和ISO 13485标准制备和认证。
準備報告
- 在冰箱或室温下解冻。
- 使用前充分混合。
- 一旦解冻,不能再冷冻产品。
- 使用既有的良好实验室操作规程定量转移所需体积并将产品加入基质或稀释到所需浓度。
其他說明
本产品用于测试用途。本产品不用于人类或治疗用途。有关任何可能的危险和必要的预防措施的具体细节,请参阅安全数据表。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany