Merck
SAB4200691
Sigma-Aldrich
Anti-Insulin antibody, Mouse monoclonal
clone K36AC10, purified from hybridoma cell culture
别名:
INS
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
51111800
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
K36AC10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
guinea pig, porcine, bovine (proinsulin), rat, monkey, sheep, dog, horse, human (insulin ), rabbit
技術
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using ß -TC-6 Mouse Embryo Pancrease Insulinoma cells.
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
bovine ... Ins(280829)
dog ... Ins(483665)
guinea pig ... Ins(100379579)
horse ... Ins(111776000)
human ... INS(3630)
pig ... Ins(397415)
rabbit ... Ins(100009181)
rhesus monkey ... Ins(704534)
一般說明
INS基因会编码胰岛素原前体,其可被酶促转化为胰岛素。胰岛素由朗格汉斯胰岛的β细胞产生。前胰岛素原是在内质网中被转化为胰岛素原的,并随后通过蛋白水解在新形成的胰岛素分泌颗粒中形成胰岛素。胰岛素的产生受到INS启动子近端区域内约400 bp之内特定DNA元件的严格调控。
免疫原
人胰岛素
應用
抗胰岛素抗体,小鼠单克隆抗体可用于免疫组化。
生化/生理作用
胰岛素负责两种类型的作用- 兴奋性和抑制性。在其兴奋作用中,它可增加葡萄糖和脂质合成的摄取,而在其抑制作用中它可抑制糖原分解、糖异生、脂解、蛋白水解和生酮作用。胰岛素分泌异常会导致各种疾病,如糖尿病、高血糖症或低血糖症。突变体INS基因诱导的青年糖尿病(MIDY)综合征是一种由错义突变引起的常染色体显性遗传疾病,可导致异常的胰岛素原折叠。葡萄糖耐量降低(IGT)或非胰岛素依赖型糖尿病(NIDDM)是由对胰岛素刺激的葡萄糖摄取的抵抗而引起的。
外觀
溶于 0.01 M 磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中,含 15 mM 叠氮化钠。
法律資訊
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的目录或随附于产品的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Recessive mutations in the INS gene result in neonatal diabetes through reduced insulin biosynthesis
Intza Garin
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 107 (2010)
Insulin: understanding its action in health and disease
P Sonksen
British Journal of Anaesthesia, 85 (2000)
Inhibition of Insulin-Degrading Enzyme Does Not Increase Islet Amyloid Deposition in Vitro
Meghan F
Endocrinology (2016)
Covalent histone modifications underlie the developmental regulation of insulin gene transcription in pancreatic beta cells
Swarup K Chakrabarti
The Journal of Biological Chemistry (2003)
Proinsulin misfolding and diabetes: mutant INS gene-induced diabetes of youth
Trends in Endocrinology and Metabolism, 21 (2010)