無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
形狀
solution
濃度
10 mg/mL insulin in 25 mM HEPES, pH 8.2
技術
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
雜質
endotoxin, tested
pH值
7.9-8.5
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/2C97H151N25O34S4/c2*1-12-46(10)77(120-72(131)35-98)96(154)122-76(45(8)9)94(152)107-55(24-28-74(134)135)79(137)104-53(22-26-69(100)128)82(140)116-66(40-159)93(151)118-64(38-157)90(148)103-47(11)78(136)114-63(37-124)89(147)121-75(44(6)7)95(153)119-67(41-160)92(150)115-62(36-123)88(146)109-57(30-43(4)5)84(142)110-58(31-48-13-17-50(125)18-14-48)85(143)105-52(21-25-68(99)127)80(138)108-56(29-42(2)3)83(141)106-54(23-27-73(132)133)81(139)112-60(33-70(101)129)87(145)111-59(32-49-15-19-51(126)20-16-49)86(144)117-65(39-158)91(149)113-61(97(155)156)34-71(102)130/h2*13-20,42-47,52-67,75-77,123-126,157-160H,12,21-41,98H2,1-11H3,(H2,99,127)(H2,100,128)(H2,101,129)(H2,102,130)(H,103,148)(H,104,137)(H,105,143)(H,106,141)(H,107,152)(H,108,138)(H,109,146)(H,110,142)(H,111,145)(H,112,139)(H,113,149)(H,114,136)(H,115,150)(H,116,140)(H,117,144)(H,118,151)(H,119,153)(H,120,131)(H,121,147)(H,122,154)(H,132,133)(H,134,135)(H,155,156)/t2*46-,47-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,75-,76-,77-/m00/s1
InChI 密鑰
XYPANFGXFLOTDK-CJLNJPJHSA-N
基因資訊
bovine ... INS(280829)
cow ... INS(280829)
應用
- 研究外源胰岛素对发育期肉牛血浆葡萄糖、胰岛素、胰岛素样生长因子 I(IGF-I)和孕酮(P4)浓度的影响
- 利用原代人滋养层细胞和胎盘绒毛外植体研究妊娠并发症期间胎盘的胰岛素反应性
- 研究胰岛素受体信号通路对新生小鼠海马神经元树突棘密度的影响
生化/生理作用
外觀
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves