Merck
F3022
Sigma-Aldrich
抗-β-肌动蛋白–FITC抗体,小鼠单克隆
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-β-Actin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
FITC conjugate
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-15, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
物種活性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
應無反應活性
Dictyostelium discoideum
技術
direct immunofluorescence: 1:250 using cultured human and chicken fibroblasts
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单克隆抗-β-肌动蛋白(小鼠 IgG1 亚型)抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的 AC-15 杂交瘤细胞。ACTB(肌动蛋白 β)基因负责编码 β-肌动蛋白。它是一种细胞骨架管家蛋白。存在于细胞质中。该基因位于人染色体7p22.1。 肌动蛋白是一种真核蛋白。它属于主要的细胞骨架蛋白家族。
在鸡砂囊超薄组织冷冻切片的染色中,抗体对致密体和由结蛋白和膜相关的致密斑所占据的纵向通道连接的连续致密体进行了标记。它不会对成人的心脏和骨骼肌进行染色,除非是受到了非肌肉细胞样本的污染,或是使用了胚胎组织。
免疫原
略微修改的β-细胞质肌动蛋白N末端肽,Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,偶联至KLH。
應用
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作一种上样对照,用于对来自大鼠背根神经节共培养物的免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作大鼠肝脏蛋白裂解液western blot分析的一种上样对照。
小鼠抗 β-肌动蛋白-FITC 单克隆抗体可用于:
  • 蛋白质印迹
  • 免疫组化
  • 流式细胞术
  • 直接免疫荧光染色
  • 双重免疫荧光染色
生化/生理作用
β-肌动蛋白调节细胞生长、迁移和 G-肌动蛋白库。ACTB变异导致多效性发育障碍。
肌动蛋白主要与细胞运动有关。它普遍存在于细胞质中,并参与无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流动、吞噬作用和胞质分裂。它在哺乳动物和鸟类中表达,并且已经鉴定出至少六种亚型。
肌动蛋白是一种真核蛋白。它属于主要的细胞骨架蛋白家族,主要与细胞运动有关。它普遍存在于细胞质中,并参与无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流动、吞噬作用和胞质分裂。它在哺乳动物和鸟类中表达,并且已经鉴定出至少六种亚型。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM叠氮化钠。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
Zurab Siprashvili et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 9(5), 721-728 (2004-05-04)
Despite numerous attractive intracellular targets, protein therapeutics have been principally confined to the extracellular space due to the lack of a straightforward way to deliver functional polypeptides to the cell interior. Peptide sequences facilitating intracellular protein delivery have been identified;
Rajeevkumar R Nair et al.
Frontiers in synaptic neuroscience, 9, 8-8 (2017-05-30)
Activity-regulatedcytoskeleton-associated protein (Arc) protein is implicated as a master regulator of long-term forms of synaptic plasticity and memory formation, but the mechanisms controlling Arc protein function are little known. Post-translation modification by small ubiquitin-like modifier (SUMO) proteins has emerged as
Decreased expression of angiogenesis antagonist EFEMP1 in sporadic breast cancer is caused by aberrant promoter methylation and points to an impact of EFEMP1 as molecular biomarker
Sadr NA, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 124(7), 1727-1735 (2009)
The anti-promyelocytic leukemia mode of action of two endophytic secondary metabolites unveiled by a proteomic approach
Gallo MBC, et al.
Planta Medica, 80(06), 473-481 (2014)
Shuan Rao et al.
Genes & development, 31(20), 2099-2112 (2017-11-10)
Lung cancer is the leading cause of cancer deaths. Besides smoking, epidemiological studies have linked female sex hormones to lung cancer in women; however, the underlying mechanisms remain unclear. Here we report that the receptor activator of nuclear factor-kB (RANK)