品質等級
用途
sufficient for 250 reactions
特點
dNTPs included
hotstart
技術
RT-qPCR: suitable
顏色
colorless
輸入
purified RNA
相容性
ABI 5700
ABI 7000
ABI 7300
ABI 7500 Fast
ABI 7500
ABI 7700
ABI 7900 HT
ABI 7900 HT Fast
ABI 7900
ABI StepOne
ABI StepOnePlus
ABI ViiA 7
Bio-Rad CFX384
Bio-Rad CFX96
Bio-Rad MJ Chromo4
Bio-Rad MJ Opticon 2
Bio-Rad MJ Opticon
Bio-Rad MiniOpticon
Bio-Rad MyiQ
Bio-Rad iCycler iQ
Bio-Rad iQ5
Cepheid SmartCycler
Eppendorf® Mastercycler ep realplex2 s
Eppendorf® Mastercycler ep realplex
Illumina Eco qPCR
Qiagen Corbett Rotor-Gene 3000
Qiagen Corbett Rotor-Gene 6000
Qiagen Corbett Rotor-Gene Q
Roche LightCycler 480
Strategene Mx3000P
Strategene Mx3005P
Strategene Mx4000
檢測方法
SYBR® Green
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
一般說明
應用
- 检测诺如病毒基因组 I 和 II 的特定基因簇
- 定量测定基孔肯雅(CHIKV)RNA检测 mRNA 表达水平
- 扩增从人脐静脉内皮细胞 (HUVEC)和 前列腺癌细胞中提取的总 RNA
特點和優勢
- 该预混液可确保反应间的一致性和可重现性
- 缩短了制备时间,并降低了多个移液步骤造成的污染风险
- 与手动或热启动(Hot Start)方法相比,减少了设置时间
- JumpStart™Taq聚合酶可减少引物二聚体和非特异性产物形成。
- SYBR® Green I染料价格便宜、易于使用、灵敏度高
- 广泛的仪器兼容性
- 包括一个单独的ROX参考染料瓶,用于反应标准化
包裝
法律資訊
仅试剂盒组分
- SYBR® Green Taq ReadyMix™ for Quantitative RT-PCR 2 x 25
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
其他客户在看
商品
RT-qPCR products combine the effective of Reverse Transcriptase with hot-start taq-directed antibody in convenient ReadyMixes for probe-based or SYBR® Green based applications.
qPCR investigates gene expression, amplification, and alterations, crucial for tumor biology and understanding cancer genetics.
分析基因表达的方法之一是测量基因的mRNA浓度。此类分析面临着若干挑战,例如不同转录本之间的半衰期不同、转录时间模式以及mRNA和蛋白质之间缺乏相关性。
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
实验方案
Perform reverse transcription (RT) using a reverse transcriptase enzyme and dNTPs. Use total RNA or a gene-specific approach so that only the RNA of interest is converted to cDNA.
使用逆转录酶和dNTPs进行逆转录(RT)使用总RNA或基因特异性方法实现仅目标RNA被转化为cDNA。
引物浓度优化实验方案是一种建立反应阵列的方法。该阵列用来对照伴侣引物的不同浓度来测试每种引物的一系列浓度。
Primer Concentration Optimization Protocol creates reaction matrix for testing primer concentrations against various partners.
相关内容
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.