Merck
A5316
Sigma-Aldrich
单克隆抗 β-肌动蛋白抗体 小鼠抗
clone AC-74, ascites fluid
别名:
Sigma β肌动蛋白抗体, β肌动蛋白抗体, β肌动蛋白抗体 Sigma, β肌动蛋白抗体-小鼠产生的单克隆抗-β-肌动蛋白抗体, 肌动蛋白抗体 Sigma
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-74, monoclonal
分子量
antigen 42 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:5,000 using cultured human or chicken fibroblast cell extracts
同型
IgG2a
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
肌动蛋白是一种高度保守的蛋白质,是所有细胞类型中细胞骨架和收缩结构的主要组成部分。肌动蛋白含量与分化类型以及细胞和组织的功能状态有关。肌动蛋白具有两种不同的聚集形式,即球状或纤维状,并且在脊椎动物中至少具有六种不同亚型。肌动蛋白表现出大于90%的序列同源性,但每种亚型都具有不同的NH 2-末端序列。同工型由三种α肌动蛋白(骨骼肌,心脏,平滑肌),一种β肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ肌动蛋白(γ平滑肌和γ非肌肉)组成。ACTB(actin β)基因编码 β-肌动蛋白。它是一种细胞骨架管家蛋白。存在于细胞质中。ACTB基因位于人类染色体7p22.1上。
抗-β-肌动蛋白单克隆抗体(小鼠IgG2a亚型)来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的AC-74杂交瘤细胞。
识别位于肌动蛋白β-亚型N-端上的表位。它能在多种组织和物种中特异地标记β肌动蛋白。在鸡沙囊超薄冰冻切片免疫荧光染色中,该抗体标记了致密体、连接连续致密体(也被desmin占据)的纵向通道和膜相关致密斑块。该抗体不与成人心肌或骨骼肌反应(除了样本中含有非肌肉细胞污染的痕迹),也不与 盘状 网虫中表达β-肌动蛋白的细胞反应。抗体识别的表位可耐受收福尔马林固定和石蜡包埋。B5、美沙康、乙醇或Bouin′s溶液也可用作固定剂。该抗体可作为免疫印迹中β-肌动蛋白的内控探针。
免疫原
少许修饰的β-胞质肌动蛋白N-末端多肽, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,与KLH偶联。
應用
以单克隆抗肌动蛋白抗体为一级抗体,对MDCK细胞裂解物进行Western blot分析。
单克隆鼠抗肌动蛋白抗体作为大鼠背根神经节共培养的免疫沉淀蛋白的免疫印迹分析的负载对照。
小鼠抗-β-肌动蛋白单克隆抗体可用于蛋白质免疫印迹分析。该抗体还可应用于免疫组织化学、采用培养人或鸡成纤维细胞的间接免疫荧光检测(1:1,000),以及间接ELISA。
已使用肌动蛋白单克隆抗体作为一抗,对MDCK细胞裂解物进行蛋白质免疫印迹分析。
抗β肌动蛋白单克隆抗体可用于蛋白质免疫印迹。
小鼠抗-β-肌动蛋白单克隆抗体可用于蛋白质免疫印迹分析。该抗体还可应用于免疫组织化学、采用培养人或鸡成纤维细胞的间接免疫荧光检测(1:1,000),以及间接ELISA。
采用小鼠抗肌动蛋白单克隆抗体作为上样对照,对大鼠背根神经节共培养免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
生化/生理作用
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。肌动蛋白和肌球蛋白是许多细胞类型的组成部分,它们参与了无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流动、吞噬和细胞分裂。β-肌动蛋白(ACTB)可调节细胞生长,迁移和G-肌动蛋白库。ACTB变异导致多效性发育障碍。它能够识别位于肌动蛋白β--亚型N-端上的表位。它能够特异性标记各种组织和物种中的β-肌动蛋白。在鸡沙囊超薄冰冻切片免疫荧光染色中,该抗体标记了致密体、连接连续致密体(也被desmin占据)的纵向通道和膜相关致密斑块。该抗体不与成人心肌或骨骼肌反应(除了样本中含有非肌肉细胞污染的痕迹),也不与 盘状 网虫中表达β-肌动蛋白的细胞反应。被抗体识别的表位能够耐受甲醛固定和石蜡包埋。B5、美沙康、乙醇或Bouin′s溶液也可用作固定剂。该抗体可作为免疫印迹中β-肌动蛋白的内控探针。
外觀
本产品是以含有0.1%叠氮化钠作为防腐剂的腹水提供的。
儲存和穩定性
若连续使用,可在2-8℃保存一个月以上。若需长期保存,可将溶液分装冻存。不建议反复冻融。不建议在“无霜”冰箱中储存。如长期贮存有轻微浑浊现象,应在使用前离心至澄清。
免責聲明
除非相关产品在我们的目录或其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于其他目的,包括但不限于,未经授权的商业用途, 体外 诊断使用, 体内体外 治疗使用或任何类型的人类或动物的消耗或应用。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
访问文档库
Myc confers androgen-independent prostate cancer cell growth.
Bernard D, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 112(11), 1724-1731 (2003)
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor links hepatocyte priming with cell cycle progression during liver regeneration.
Mitchell C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280(4), 2562-2568 (2005)
Lulu Huang et al.
Nucleic acid therapeutics, 29(4), 175-186 (2019-05-10)
Efforts to develop treatments for diseases caused by nonsense mutations have focused on identification of small molecules that promote translational read-through of messenger RNAs (mRNAs) harboring nonsense stop codons to produce full-length proteins. However, to date, no small molecule read-through
Functional thermogenic beige adipogenesis is inducible in human neck fat.
Lee P, et al.
International Journal of Obesity, 38(2), 170-170 (2014)
Actin isoform compartments in chicken gizzard smooth muscle cells.
North A J, et al.
Journal of Cell Science, 107, 445-455 (1994)