Merck
A1978
Sigma-Aldrich
抗 β-肌动蛋白抗体,小鼠单克隆
clone AC-15, purified from hybridoma cell culture
别名:
单克隆抗-β-Actin
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
ARR
ICC
IF
IHC (f)
WB
無性繁殖:
AC-15, monoclonal
物種活性:
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
citations:
4100
技術:
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-15, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
物種活性
sheep, carp, feline, chicken, rat, mouse, Hirudo medicinalis, rabbit, canine, pig, human, bovine, guinea pig
應無反應活性
Dictyostelium discoideum
技術
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human foreskin fibroblasts
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell extract of human foreskin fibroblasts or chicken fibroblasts.
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ACTB (β-肌动蛋白)基因位于人染色体7p22.1。β-肌动蛋白是细胞质中表达丰度最高的蛋白。ACTB是普遍表达的。肌动蛋白是最为保守的真核蛋白之一,在哺乳动物和禽类中均有表达。四种肌动蛋白的异构体可代表肌肉组织的分化标志物,而两种在几乎所有细胞中都有所发现。抗-β-肌动蛋白抗体, 小鼠单克隆(小鼠IgG1同种型) 来源于AC-15杂合瘤,而这是由小鼠骨髓瘤细胞与来自偶联至KLH并经略微修改的合成型b-细胞质肌动蛋白N-端肽Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys而免疫的BALB/c小鼠的脾细胞融合而成的。
在鸡砂囊超薄组织冷冻切片的染色中,抗体对致密体和由结蛋白和膜相关的致密斑所占据的纵向通道连接的连续致密体进行了标记。它不会对成人的心脏和骨骼肌进行染色,除非是受到了非肌肉细胞样本的污染,或是使用了胚胎组织。
在鸡砂囊超薄组织冷冻切片的染色中,抗体对致密体和由结蛋白和膜相关的致密斑所占据的纵向通道连接的连续致密体进行了标记。它不会对成人的心脏和骨骼肌进行染色,除非是受到了非肌肉细胞样本的污染,或是使用了胚胎组织。
特異性
抗-β-Actin抗体, 小鼠单克隆1, 2可识别位于肌动蛋白β-异构体N末端的表位。
免疫原
略微修改的β-细胞质肌动蛋白N末端肽,Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,偶联至KLH。
應用
不同物种和组织来源的细胞中的肌动蛋白在免疫学和物理特性上非常相似。因此,难以针对该蛋白质产生有效的抗血清。因此,β-肌动蛋白单克隆抗体的出现为研究β-肌动蛋白的细胞内分布以及细胞骨架的静态和动态特性提供了特异、实用的工具。
抗β-Actin单克隆抗体可用于微阵列、间接免疫荧光及免疫组化分析。此外,本品可用于使用人包皮成纤维细胞进行的免疫细胞化学分析(10-40 μg/mL浓度)。该抗体还可用于使用人包皮成纤维细胞或鸡成纤维细胞的细胞提取物进行的蛋白质印迹(0.5-1 μg/mL浓度)。
该抗体可用于丙酮固定的冷冻切片、EM制品和显微注射实验的染色。B5、乙醇、methacam或Bouin′s溶液可用作固定剂。被抗体识别的表位能够耐受甲醛固定和石蜡包埋。
这种抗体可用于免疫荧光分析。
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作一种上样对照,用于对来自大鼠背根神经节共培养物的免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
单克隆小鼠抗肌动蛋白抗体被用作大鼠肝脏蛋白裂解液western blot分析的一种上样对照。
抗β-Actin单克隆抗体可用于微阵列、间接免疫荧光及免疫组化分析。此外,该产品已用于利用人类包皮成纤维细胞按10-40 μg/mL浓度进行免疫细胞化学。该抗体还用于人包皮成纤维细胞或鸡成纤维细胞按0.5-1 μg/mL进行western blot。
该抗体可用于丙酮固定的冷冻切片、EM制品以及显微注射实验的染色。B5、乙醇、methacam或Bouin′s溶液可用作固定剂。抗体所识别的表位对福尔马林固定和石蜡包埋具有抗性。
生化/生理作用
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。肌动蛋白和肌球蛋白是许多类型细胞的组成成分,并参与到无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂。
ACTB(β-肌动蛋白)对器官的形成至关重要,特别是脑、肾和心脏的发育。它可负责维持细胞的增殖、迁移和塑形。肌动蛋白对于成熟血小板的形成至关重要。β−肌动蛋白在胚胎发育中具有关键作用。 β-肌动蛋白的上调会刺激膜突出并有助于细胞运动。经过编码的β-蛋白肌动蛋白可介导小鼠成纤维细胞迁移,从而控制结缔组织张力。
肌动蛋白是一种细胞骨架蛋白,可调节细胞运动、分泌、吞噬作用和胞质分裂。肌动蛋白的NH2末端具有抗原的作用。该末端还可以调节肌动蛋白相互作用,并且可以与肌球蛋白等蛋白质结合。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
準備報告
储存及稳定性:如需持续使用,可储存在 2-8 °C最长达一个月。如需更长时间的储存,按工作体积分装后冷冻在-20 °C。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果在更长时间的储存后出现了轻微的浑浊,在使用前可通过离心而使溶液澄清。工作稀释的样本在12小时后应当被丢弃。
免責聲明
除非在我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用并不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途、任何类型的食用或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Constitutively active type I insulin-like growth factor receptor causes transformation and xenograft growth of immortalized mammary epithelial cells and is accompanied by an epithelial-to-mesenchymal transition mediated by NF-KB and snail.
Kim H J, et al.
Molecular and Cellular Biology, 27(8), 3165-3175 (2007)
Target intestinal microbiota to alleviate disease progression in amyotrophic lateral sclerosis.
Zhang Y, et al.
Clinical Therapeutics, 39(2), 322-336 (2017)
SIRT5 is under the control of PGC-1α and AMPK and is involved in regulation of mitochondrial energy metabolism.
Buler M, et al.
Faseb Journal, 28(7), 3225-3237 (2014)
Conditional Sox9 ablation reduces chondroitin sulfate proteoglycan levels and improves motor function following spinal cord injury.
McKillop W M, et al.
Glia, 61(2), 164-177 (2013)
Qin Wang et al.
Journal of B.U.ON. : official journal of the Balkan Union of Oncology, 24(4), 1408-1413 (2019-10-28)
The purpose of the study is to identify the Cancer Stem Cells (CSCs) and to determine their expression profiles in different pathological stages of liver cancer by using multiple markers Methods: In this study, the expression profiles of CD133 and
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.