分子量
antigen 42 kDa
物種活性
wide range, vertebrates, human, slime mold, amoeba, chicken
加強驗證
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections
indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts
western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTA1(58)
mouse ... Acta1(11459)
rat ... Acta1(29437)
一般說明
肌动蛋白是一种高度保守的蛋白质,是所有细胞类型中细胞骨架和收缩结构的主要成分。肌动蛋白含量与分化类型以及细胞和组织的功能状态有关。肌动蛋白具有两种不同的聚集形式,即球状或纤维状,并且在脊椎动物中至少具有六种不同亚型。肌动蛋白表现出大于90%的序列同源性,但每种亚型都具有不同的NH 2-末端序列。
ACTA1(肌动蛋白,α 1)基因位于人染色体1q42.13上。该基因编码骨骼肌的细丝成分肌动蛋白 1。
在免疫印迹中,本品可用于定位许多物种的肌动蛋白,范围从人骨骼肌到变形虫。在免疫印迹分析中,本品可识别人或动物组织提取物中的42kDa肌动蛋白条带。
ACTA1(肌动蛋白,α 1)基因位于人染色体1q42.13上。该基因编码骨骼肌的细丝成分肌动蛋白 1。
在免疫印迹中,本品可用于定位许多物种的肌动蛋白,范围从人骨骼肌到变形虫。在免疫印迹分析中,本品可识别人或动物组织提取物中的42kDa肌动蛋白条带。
特異性
抗肌动蛋白抗体可以对鸡成纤维细胞培养物中的典型张力纤维进行特异性染色。
免疫原
与多抗原肽(MAP)骨架连接的C末端肌动蛋白片段。
應用
兔抗肌动蛋白抗体可用于蛋白质免疫印迹分析。该抗体还可用于免疫组织化学(1:25,使用人或动物组织切片)和间接免疫荧光(1:40,使用鸡成纤维细胞)应用。
用于研究肌动蛋白结构和功能,并检测肌动蛋白结合蛋白的结合位点。使用肌动蛋白作为上样对照品,通过蛋白质免疫印迹法分析从胚胎小鼠肢体组织产生的蛋白质裂解物。使用以1:8000比例稀释的兔抗肌动蛋白抗体检测肌动蛋白。将兔抗肌动蛋白抗体检测的肌动蛋白用作MCF7细胞裂解物的上样对照。在42 kDa处检测到肌动蛋白。
用于研究肌动蛋白结构和功能,并检测肌动蛋白结合蛋白的结合位点。使用肌动蛋白作为上样对照品,通过蛋白质免疫印迹法分析从胚胎小鼠肢体组织产生的蛋白质裂解物。使用以1:8000比例稀释的兔抗肌动蛋白抗体检测肌动蛋白。将兔抗肌动蛋白抗体检测的肌动蛋白用作MCF7细胞裂解物的上样对照。在42 kDa处检测到肌动蛋白。
可用于研究肌动蛋白结构和功能,并检测肌动蛋白结合蛋白的结合位点。
用于研究肌动蛋白结构和功能,并检测肌动蛋白结合蛋白的结合位点。使用肌动蛋白作为上样对照品,通过蛋白质免疫印迹法分析从胚胎小鼠肢体组织产生的蛋白质裂解物。使用以1:8000比例稀释的兔抗肌动蛋白抗体检测肌动蛋白。将兔抗肌动蛋白抗体检测的肌动蛋白用作MCF7细胞裂解物的上样对照。在42 kDa处检测到肌动蛋白。
生化/生理作用
肌动蛋白是一种细胞骨架蛋白,可调节细胞运动、分泌、吞噬作用和胞质分裂。肌动蛋白的NH2末端具有抗原的作用。该末端还可以调节肌动蛋白相互作用,并且可以与肌球蛋白等蛋白质结合。肌动蛋白对于成熟血小板的形成至关重要。
目前确知ACTA1(肌动蛋白,α1)突变可导致细肌丝肌病,如线状体肌病、先天性肌病、肌动蛋白肌病、核内棒状体肌病、帽状肌病和轴空性肌病。在没有任何早期自身免疫性肝病证据的情况下,在原位肝移植中已观察到该基因的上调。编码蛋白质肌动蛋白形成细丝网络并调控细胞形状。它提供细胞强度并促进细胞的主动运动。
目前确知ACTA1(肌动蛋白,α1)突变可导致细肌丝肌病,如线状体肌病、先天性肌病、肌动蛋白肌病、核内棒状体肌病、帽状肌病和轴空性肌病。在没有任何早期自身免疫性肝病证据的情况下,在原位肝移植中已观察到该基因的上调。编码蛋白质肌动蛋白形成细丝网络并调控细胞形状。它提供细胞强度并促进细胞的主动运动。
外觀
溶于0.01M磷酸盐缓冲盐水,pH 7.4,含有1%牛血清白蛋白以及15 mM 叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。
若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
其他客户在看
The zebrafish runzel muscular dystrophy is linked to the titin gene.
Developmental Biology, 309(2) (2007)
The spectraplakin short stop is an actin--microtubule cross-linker that contributes to organization of the microtubule network.
Molecular Biology of the Cell, 21(10) (2010)
Developmental biology, 309(2), 180-192 (2007-08-07)
Titin (also called connectin) acts as a scaffold for signaling proteins in muscle and is responsible for establishing and maintaining the structure and elasticity of sarcomeres in striated muscle. Several human muscular dystrophies and cardiomyopathies have previously been linked to
Mutation-specific effects on thin filament length in thin filament myopathy.
Annals of Neurology, 79(6), 959-969 (2016)
Severe congenital actin related myopathy with myofibrillar myopathy features.
Neuromuscular Disorders, 25(6), 488-492 (2015)
商品
Loading controls in western blotting application.