生物来源
bovine heart
描述
Contains primarily isozyme MM
类型
Type III
表单
salt-free, lyophilized powder
比活
≥30 units/mg protein
分子量
80 kDa
储存温度
−20°C
一般描述
研究领域:细胞信号传导
肌酸磷酸激酶(CPK)是一种细胞内酶,主要存在于骨骼肌、脑和心肌中。CPK由两个多肽亚基组成,即M(肌肉型)和B(脑型)。较轻的亚基数量较多。编码这些亚基的基因位于不同的染色体上,B位于14q32, M位于19q13。这些亚基促进了三种组织特异性同工酶的形成:CPK-MB(心肌)、CPK-MM(骨骼肌)和CPK-BB(脑)。
肌酸磷酸激酶(CPK)是一种细胞内酶,主要存在于骨骼肌、脑和心肌中。CPK由两个多肽亚基组成,即M(肌肉型)和B(脑型)。较轻的亚基数量较多。编码这些亚基的基因位于不同的染色体上,B位于14q32, M位于19q13。这些亚基促进了三种组织特异性同工酶的形成:CPK-MB(心肌)、CPK-MM(骨骼肌)和CPK-BB(脑)。
应用
来自牛心脏的肌酸磷酸激酶已被用于研究缺血心脏是否刺激内皮细胞生长。来自牛心脏的肌酸磷酸激酶也被用于评估高水平但无毒的铜和硒膳食摄入对小牛代谢的影响。
来自牛心脏的肌酸磷酸激酶已被用于:
- 加入反应混合物中,用于向分离线粒体中引入体外合成的野生型FLAG/MYC标记的LYR基序蛋白7(LYRM7-F / M)或丙氨酸取代LFK三肽(LFK-AAA)突变体
- 自动泛素化测定
- 制备预混缓冲液,用于腺苷酸环化酶活性测定
- 制备用体外核组装和分离的E-mix
- 体外囊泡融合试验。
- 在ATP再生系统中,促进非运动轴突的再激活。
- 自噬体与溶酶体的亚细胞体外融合实验。
- 体外蛋白翻译检测。
- 兔肌原纤维蛋白的tATPase检测。该检测评估了结合肌酸激酶(CK)对Ca2+-激活的肌球蛋白ATP酶的动力学影响。
- 用于酶解蛋白质样品色氨酸的热解气相色谱法估计。
生化/生理作用
对于能量需求间歇性升高和波动的细胞,肌酸激酶在其能量代谢中起关键作用。此类细胞有心脏或骨骼肌细胞以及大脑和视网膜的神经组织。肌酸激酶可催化磷酸基从磷酸肌酸到ADP的可逆转移,产生ATP。其蛋白质分子量约为80,000kDa。它由2个亚基组成,每个亚基的分子量为40,000 ± 2000。分子量小的亚基数量较多。由于缺氧或其他损伤引起的细胞膜破坏,CPK从细胞质中释放到体循环中。此外,它还可以作为横纹肌溶解和急性心肌梗死(AMI)的诊断指标,以及其他医学疾病,如急性肌肉损伤、心律失常和充血性心力衰竭。
注意
建议在反应缓冲液中使用0.1%白蛋白,以避免因稀释而失活。
单位定义
一个酶活性单位是指在pH 7.4、30°C条件下,每分钟将1.0 μmole磷酸盐从磷酸肌酸转移至ADP所需的酶量。
分析说明
通过缩二脲法测定的蛋白质。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Creatine Phosphokinase
Aujla RS, et al.
StatPearls [Internet] (2024)
NRBF2 is a RAB7 effector required for autophagosome maturation and mediates the association of APP-CTFs with active form of RAB7 for degradation
Cai CZ, et al.
Autophagy, 17(5), 1112?1130-1112?1130 (2021)
A general strategy for discovery of inhibitors and activators of RING and U-box E3 ligases with ubiquitin variants
Gabrielsen M, et al.
Molecular Cell, 68(2), 456-470 (2017)
M S Fehrs et al.
Journal of dairy science, 64(8), 1700-1706 (1981-08-01)
Sixteen male Holstein calves in a 2 X 2 factorial design with four animals per treatment were fed 0 and 100 ppm supplemental copper from copper carbonate and 0 and 1 ppm added selenium from sodium selenite for 15 days
Isolation, purification and characterization of creatine kinase from bovine cardiac muscle.
O S Herasymowych et al.
Biochimica et biophysica acta, 534(1), 38-47 (1978-05-24)