Merck
D7927
Sigma-Aldrich
芥子酸
≥98%, powder
别名:
3,5-二甲氧基-4-羟基肉桂酸, 4-羟基-3,5-二甲氧基肉桂酸, 白芥酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H12O5
CAS号:
分子量:
224.21
Beilstein:
2699118
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
形狀
powder
分子量
monoisotopic mol wt 224.06839 Da
mp
~202 °C
溶解度
H2O: slightly soluble (lit.)(lit.)
methanol: water: soluble (lit.)(lit.)
polar organic solvents: soluble (lit.)(lit.)
SMILES 字串
COc1cc(\C=C\C(O)=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H12O5/c1-15-8-5-7(3-4-10(12)13)6-9(16-2)11(8)14/h3-6,14H,1-2H3,(H,12,13)/b4-3+
InChI 密鑰
PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
芥子酸是羟基肉桂酸衍生物,天然存在于十字花科植物中
芥子酸是苯丙素类衍生物,作为自由基清除剂具有抗氧化、抗菌、抗炎和抗癌作用。
應用
芥子酸可用于:
  • 作为过氧亚硝基(ONOO−)氧化剂的强效清除剂,保护细胞成分免受过氧亚硝基细胞毒性的损害。
  • 通过酯化反应,合成抗氧化剂羟基肉桂酸木聚糖酯
  • I合成对结核分枝杆菌有效的伪肉桂衍生物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Sinapic acid: is it safe for humans?
Hasan H et al.
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences, 41, 39-39 (2016)
Synthesis and antioxidant activity of hydroxycinnamic acid xylan esters.
Wrigstedt P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(11), 6937-6943 (2010)
Synthesis and evaluation of a novel series of pseudo-cinnamic derivatives as antituberculosis agents.
Yoya GK, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 19(2), 341-343 (2009)
Sinapic acid and its derivatives: natural sources and bioactivity.
Niciforovic N and Abramovivc H
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 13(1), 34-51 (2014)
Peroxynitrite scavenging activity of sinapic acid (3, 5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid) isolated from Brassica juncea.
Zou Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(21), 5884-5890 (2002)