主要文件
2380
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
别名:
肌酸磷酸二钠盐, 磷酸肌酸,2Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8N3O5P · 2Na
CAS号:
分子量:
255.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.77
产品名称
肌酸磷酸盐,二钠盐, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 7340
方案
≥97% (TLC)
表单
crystalline
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
颜色
white
溶解性
water: 150 mg/mL
痕量阴离子
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[P](=O)([O-])(OC(=O)CN(C)\C(=N\[H])\N)O
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
InChI key
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
相关类别
一般描述
磷酸肌酸是一种高能磷酸盐化合物,每当存在足够量的ATP时,它就会从线粒体中存储能量。当ATP水平较低时,磷酸肌酸的能量会转移到ADP分子上,然后迅速转化为ATP。它通常是ATP生成系统的组分。
警告
毒性:标准处理(A)
重悬
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备液在-20°C条件下可稳定保存3个月。
其他说明
Tokuda, H., et al. 1990.Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L.1985.Annu.Rev. Biochem.54, 831.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3