Merck
27920
Sigma-Aldrich
磷酸氢钠肌酸二钠 四水合物
≥98.0% (NT), powder
别名:
肌酸磷酸盐 二钠盐 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2O3PNHC(=NH)N(CH3)CH2COOH · 4H2O
CAS号:
分子量:
327.14
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
产品名称
磷酸氢钠肌酸二钠 四水合物, ≥98.0% (NT)
品質等級
化驗
≥98.0% (NT)
形狀
powder
雜質
≤0.6% free creatine
溶解度
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.4H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2
InChI 密鑰
HUWYWJSJJDCZRQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
使用四水磷酸肌酸二钠盐:
  • 用于高尔基体分解和重组分析
  • 以为荧光成像再生ATP
  • 用于制备蛋白质合成预混液
其他說明
可用作测定肌酸激酶的底物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Reconstitution of the cell cycle-regulated Golgi disassembly and reassembly in a cell-free system
Tang D, et al.
Nature Protocols, 5(4), 758-758 (2010)
W. Gerhardt et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 3, 510-510 (1983)
Single Molecule Enzymology (2011)
A reconstituted cell-free assay for the evaluation of the intrinsic activity of purified human ribosomes
Penzo M, et al.
Nature Protocols, 11(7), 1309-1309 (2016)
Sameh S M Soliman et al.
Nature microbiology, 6(3), 313-326 (2021-01-20)
Fungi of the order Mucorales cause mucormycosis, a lethal infection with an incompletely understood pathogenesis. We demonstrate that Mucorales fungi produce a toxin, which plays a central role in virulence. Polyclonal antibodies against this toxin inhibit its ability to damage