Merck
05892970001
Roche
cOmplete ULTRA 片剂,Mini,EASYpack ,蛋白酶抑制剂混合物
Tablets supplied in foil blister packs.
别名:
蛋白酶抑制剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.28
形狀
tablet
包裝
pkg of 30 tablets (individually packed in foil blister packs)
製造商/商標名
Roche
溶解度
water: soluble
吸收
0.4 at 280 nm (1x solution)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
cOmplete ULTRA 片剂含有最强大的蛋白酶抑制剂混合物,可有效防止您的蛋白质被蛋白酶降解。由于这种片剂里含有EDTA,金属蛋白酶也会被抑制。本品为片剂,采用EASYpack吸塑包装。EASYpack提供了非常便利的传递方式 - 易于将单片从吸塑箔泡中直接推到缓冲液中。一片cOmplete ULTRA Mini片剂可用于10ml提取溶液。
重组蛋白在表达过程中可能有部分降解。可溶性降解产物经过共纯化,可产生具有不同长度蛋白质片段的非均质蛋白质制剂。金属蛋白质受EDTA抑制,在细菌等生物中非常普遍。
在10ml缓冲液中加入一片cOmplete ULTRA Mini蛋白酶抑制混合物和一片PhosSTOP磷酸酶抑制混合物,就可以方便地同时抑制蛋白酶和磷酸酶。
特異性
抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶。存在Ca2+、Mg2+或Mn2+等二价阳离子时,不能完全抑制金属蛋白酶
應用
cOmplete ULTRA片剂(微型)、EASYpack蛋白酶抑制剂混合物用作放射免疫沉淀测定缓冲液(RIPA缓冲液)组分。此外,它还被用来防止血液样本中的蛋白质降解和凝结。
在细胞裂解和纯化过程中,靶蛋白具有被细胞中天然存在的蛋白酶裂解的风险。为了保证得到全长蛋白,可以用cOmplete ULTRA片剂抑制多种蛋白酶。和标准cOmplete片剂相比,新配方有更高的抑制率,因为抑制剂的作用范围更广了。
现在这种新蛋白酶抑制混合物可以抑制天冬氨酸蛋白酶,以及丝氨酸,半胱氨酸和金属蛋白酶。cOmplete ULTRA片剂可以最大程度地有效作用于多种细胞类型。保证了细菌、酵母、昆虫细胞和各种高等细胞系裂解物的最佳性能。
罗氏新型树脂,用于his标记蛋白质纯化cOmplete His标记纯化树脂兼容含EDTA的片剂。由于cOmplete His标记纯化树脂中存在一种新的金属离子结合螯合剂化学法 ,EDTA可用于金属离子亲和层析(IMAC)固定。
特點和優勢
  • 超高效保护
扩展的抑制剂混合物组成,使该片剂成为最复杂、蛋白酶敏感靶标的理想制剂。
  • 方便的片剂形式
不需要称量微量的试剂,只要简简单单地将片剂从EASYpack铂包装中推出,加入缓冲液,就能够保护你的蛋白质,不受各种意想不到的蛋白酶降解。
  • 适用于 IMAC 纯化
可纯化聚-组氨酸标记蛋白
  • 保障实验室安全
使用cOmplete ULTRA片剂,让你避免接触有毒有害化学品。
成分
几种具有广泛抑制特异性的蛋白酶抑制剂专有混合物。
外觀
箔泡包装片剂。一片足够10 ml提取溶液使用。
準備報告
工作浓度:每10 ml提取液加入1片。
工作溶液:处理
使用拇指底(不是指甲)小心地将片剂推出箔包装,以防止片剂破裂。
工作溶液的制备
一片足够抑制10ml提取溶液中的蛋白水解活性。当蛋白水解活性非常高时,应将2-3片用于10 ml提取缓冲液中。片剂可以直接加入提取培养基。
储备溶液(2X浓度)
除了直接用于裂解液,也可以按照以下步骤,制备2X储存液
#8226PE或PP管中加入5ml双蒸馏水,加入cOmplete ULTEA片剂
• 涡旋震荡3分钟,或者直到片剂完全溶解即可。
• 即使储存液中有明显的小颗­粒,也是可以立即使用的。这些小颗粒不会影响片剂的抑制表面
•2到8℃,储备溶液能顾保存4周;如果想要存放4周以上,请保存在  -15 to  -25℃。
• 2X储备溶液保存过程中可能发生小颗粒沉淀。使用前,短暂涡旋储备溶液。
储存条件(工作溶液):溶剂为水的储备溶液可在2至8°C下稳定保存4周,在-15至-25℃下保存至少4周。
重構
溶于水性缓冲液,或直接添加到提取溶液中。
储备溶液仅能使用水。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
法律資訊
cOmplete is a trademark of Roche
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
Yukiko Yasuoka et al.
Physiological reports, 8(12), e14485-e14485 (2020-06-28)
The detection of erythropoietin (Epo) protein by Western blotting has required pre-purification of the sample. We developed a new Western blot method to detect plasma and urinary Epo using deglycosylation. Epo in urine and tissue, and erythropoiesis-stimulating agents (ESAs) in
Pharmacokinetic parameters and mechanism of action of an efficient anti-A$\beta$ single chain antibody fragment
Esquerda-Canals G, et al.
Testing, 14(5), e0217793-e0217793 (2019)
Yinan Li et al.
eLife, 9 (2020-10-02)
Terminal selectors are transcription factors (TFs) that establish during development and maintain throughout life post-mitotic neuronal identity. We previously showed that UNC-3/Ebf, the terminal selector of C. elegans cholinergic motor neurons (MNs), acts indirectly to prevent alternative neuronal identities (Feng
Jesse J Balic et al.
Nature communications, 11(1), 3816-3816 (2020-08-01)
Detection of microbial components such as lipopolysaccharide (LPS) by Toll-like receptor 4 (TLR4) on macrophages induces a robust pro-inflammatory response that is dependent on metabolic reprogramming. These innate metabolic changes have been compared to aerobic glycolysis in tumour cells. However
Ngang Heok Tang et al.
Current biology : CB, 30(5), 865-876 (2020-01-28)
mRNA decay factors regulate mRNA turnover by recruiting non-translating mRNAs and targeting them for translational repression and mRNA degradation. How mRNA decay pathways regulate cellular function in vivo with specificity is poorly understood. Here, we show that C. elegans mRNA decay factors
相关内容
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.