Merck
A9647
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
bovine
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
來源
USA origin
技術
immunocytochemistry: suitable
雜質
≤5.0% Loss on drying
損耗
≤5%
pH值
7
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛血清白蛋白(BSA)是一种蛋白质,最关键的生物学作用是调节血液的胶体渗透压。BSA广泛用于各种研究和应用。BSA由583个氨基酸组成, 是一种水溶性蛋白质,分子量为66,430 Da。六个α-螺旋形成了BSA的三个同源结构域。它可依赖于pH进行可逆的构象异构化。蛋白的天然结构在加热时会变得具有反应性和灵活性。
應用
牛血清白蛋白(BSA)可用于多种应用,例如以下应用:
  • BSA可用于细胞培养,例如,作为少突胶质细胞培养基的补充剂。
  • 在免疫组化实验中,BSA可稀释一抗。
  • BSA可作为Bradford法测蛋白质浓度的标准品。
  • 在免疫荧光研究中,BSA可用在封闭和透化缓冲液中。
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
準備報告
热激分级分离法制取
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Mohammad Bahrami et al.
Scientific reports, 9(1), 11739-11739 (2019-08-15)
Defining oocyte in vitro maturation (IVM) conditions allows for improved reproducibility and efficiency of bovine embryo production. IVM conditions for bovine oocytes have been extensively studied, but beneficial effects of individual supplements remain controversial. This study compared methods of cumulus
Down-regulation of seladin-1 increases BACE1 levels and activity through enhanced GGA3 depletion during apoptosis.
Sarajarvi T et al.
The Journal of Biological Chemistry, 284, 34433-34433 (2009)
E-cadherin, MMP-2, and MMP-9 as prognostic markers in penile cancer: analysis of 125 patients.
Campos RS et al.
Urology, 67, 797-797 (2006)
Characterization of an Exo-beta-1,3-Glucanase Produced by Pichia anomala Strain K, Antagonist of Botrytis cinerea on Apples.
Jijakli MH et al.
Phytopathology, 88, 335-335 (1998)
Bettina Gerstner et al.
Journal of neuroscience research, 87(9), 2078-2086 (2009-02-19)
Developing oligodendrocytes (pre-OLs) are highly vulnerable to hypoxic-ischemic injury and associated excitotoxicity and oxidative stress. 17beta-Estradiol plays an important role in the development and function of the CNS and is neuroprotective. The sudden drop in circulating estrogen after birth may
商品
This solution is used as a substrate for detecting horseradish-peroxidase conjugates in Western blotting.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
实验方案
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.
在测定醇脱氢酶活性时,该测定使用β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸和在340nm处的连续分光光度法进行测定。
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
本实验方案通过对石蜡包埋的组织切片中的特定抗原进行染色和成像,完成整个免疫组织化学(IHC)操作步骤。
相关内容
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.