Merck
A8022
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
bovine
品質等級
化驗
≥96%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
poly bottle of
來源
USA origin
技術
ELISA: suitable
blocking: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
pH值
5.2
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
牛血清白蛋白(BSA)是一种计算分子量为66,430道尔顿的血清蛋白。BSA由三个结构域组成,每个结构域都有两个亚结构域,它是一种具有17个二硫键的α-螺旋状球形、非糖基化蛋白
BSA 可作为类固醇、氨基酸和类固醇等生物分子的载体蛋白。
應用
牛血清白蛋白已用于:
  • 与一抗一起用于防止心脏切片免疫组化中的非特异性结合
  • 作为胰蛋白酶抑制剂溶液的成分
  • 作为无菌分选缓冲液的成分,用于共同淋巴样祖细胞(common lymphoid progenitor,CLP)的免疫细胞化学
尽管我们没有在以下应用中专门测试该产品,但一些出版物引用了A8022在各种应用中的使用,例如:
  • 胚胎培养(Dobrinsky, J.R. et al., Biol. Reprod., 55(5), 1069-1074 (1996))
  • 卵母细胞培养基 (Jung, Y.J., and Cheon, Y.-P., Dev.Reprod., 18(2), 117-125 (2014))
  • 蛋白质印迹 (Chronopoulos, A. et al., Nat. Commun., 7:7, 12630 (doi: 10.1038/ncomms12630) (2016)
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
牛血清白蛋白可用于多种应用,例如以下应用:
  • 药物、激素和脂肪酸的转运蛋白。
  • 酶联免疫吸附测定(ELISA)中的封闭剂以防止抗原和抗体与微量滴定板的非特异性结合。
  • BSA是细胞培养基的一种关键成分,可促进胚胎干细胞(hESC)的分化。
  • BSA 与人血清白蛋白具有相同的结构特征。它的高溶解度、低成本、纯度以及与表面活性剂的相互作用使其在化妆品和制药行业中得到应用。
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
采用热休克分级分离法制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
In vitro differentiation of murine innate lymphoid cells from common lymphoid progenitor cells
Seehus C and Kaye J
Bio-protocol, 6, 1770e-1770e (2016)
The sinus venosus myocardium contributes to the atrioventricular canal: potential role during atrioventricular node development?
Kelder TP, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine, 19(6), 1375-1389 (2015)
Resistance of subventricular neural stem cells to chronic hypoxemia despite structural disorganization of the germinal center and impairment of neuronal and oligodendrocyte survival
de Tassigny XA, et al.
Hypoxia (Auckland, N.Z.), 3, 15-15 (2015)
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
Albumin and mammalian cell culture: implications for biotechnology applications
Francis GL
Cytotechnology, 62(1), 1-16 (2010)