Merck
A7906
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
heat shock fraction, pH 7, ≥98%
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.27
生物源
bovine
品質等級
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
包裝
poly bottle of
來源
USA origin
技術
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
雜質
≤5.0% Loss on drying
損耗
≤5%
pH值
7
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登錄號
異物活動
BT virus, none detected
VSV virus, none detected
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
牛血清白蛋白已用于:
  • 作为 PCR(聚合酶链反应)混合物的成分
  • 分离的皮层神经元的制备
  • 免疫荧光标记
  • 作为用于牛组织消化的无 Ca2+ 盐水(含有胶原酶、透明质酸酶和 DNA 酶)的成分
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
采用热休克分级制备
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
V Templier et al.
Scientific reports, 7(1), 9457-9457 (2017-08-27)
Bloodstream bacterial infections are life-threatening conditions necessitating prompt medical care. Rapid pathogen identification is essential for early setting of the best anti-infectious therapy. However, the bacterial load in blood samples from patients with bacteremia is too low and under the
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 2002(136), pl9-pl9 (2002)
New tetranucleotide microsatellites for fine-scale discrimination among endangered Chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha).
Greig C et al
Molecular Ecology Notes, 3(3), 376-379 (2003)
A study of the bovine adrenal chromaffin nicotinic receptor using patch clamp and concentration-jump techniques.
Maconochie DJ and Knight DE
The Journal of Physiology, 454, 129-153 (1992)
Stéphanie Chasseigneaux et al.
Scientific reports, 8(1), 12272-12272 (2018-08-18)
Brain mural cells form a heterogeneous family which significantly contributes to the maintenance of the blood-brain barrier and regulation of the cerebral blood flow. Current procedures to isolate them cannot specifically separate their distinct subtypes, in particular vascular smooth muscle