Merck
T1503
Sigma-Aldrich
Trizma ®
≥99.9% (titration), crystalline, primary standard, aminopeptidase substrate
别名:
2-氨基-2-(羟甲基)-1,3-丙二醇, THAM, Tris 碱, 三羟甲基氨基甲烷, 氨基丁三醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2C(CH2OH)3
CAS号:
分子量:
121.14
Beilstein:
741883
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
产品名称
Trizma ® 碱, Primary Standard and Buffer, ≥99.9% (titration), crystalline
品質等級
描述
aminopeptidase substrate
化驗
≥99.9% (titration)
形狀
crystalline
儲存條件
dry at room temperature
技術
ELISA: suitable
protein extraction: suitable
顏色
white
pH值
10.5-12
有用的pH值範圍
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
溶解度
methanol: soluble 26 mg/mL at 25 °C
ethylene glycol: soluble 79.1 mg/mL at 25 °C
water: soluble (678 g/l at 20 °C)
吸收
≤0.05 at 290 nm at 40%
適合性
suitable for Western blot
suitable for electrophoresis
應用
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
SMILES 字串
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI 密鑰
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三(羟甲基)氨基甲烷通常称为 Trometamol、Tris 碱或 Trizma® 碱,作为生物缓冲剂,在各种研究应用中发挥着关键作用。其最佳 pKa 为 8.1,使其成为配制 Tris-乙酸盐-EDTA (TAE) 和 Tris-硼酸盐-EDTA (TBE) 等缓冲液的首选,确保 pH 值维持在生理范围内 (pH 7 - 9),适用于广泛的生物体。尽管它很实用,但研究人员在蛋白质研究中需要谨慎,因为 Tris 有可能干扰特定酶的活性。
Tris 碱可能会用作碱度标准品、独立地作为缓冲剂以及作为混合缓冲剂配方(包括 Tris-EDTA (TE) 缓冲液、TAE 缓冲液、TBE 缓冲液等)中的关键成分。其属性包括纯度、基本稳定性和相对不吸湿性,使其成为实验室环境中的可靠选择。在这些环境中,Tris 碱对于制备与生物体液相容的缓冲液是必不可少的,并可作为标准 pH 溶液。它有利于各种实验室程序,例如乳酸脱氢酶测定、原位杂交和从细胞中提取蛋白质。Tris 碱的多功能性扩展到细胞生物学、生物化学和蛋白质研究,对涉及细胞膜通透性和缓冲液制备的研究做出了重大贡献。
應用
Trizma®碱已用于:
  • 用作H缓冲液(细胞解离缓冲液)组分
  • 洗涤和浸润双夹心ELISA免疫酶技术测定反应孔
  • 用作重悬提取并烘干的蛋白质样品的测定缓冲液
  • 制备用于稳定蛋白质的Tris-HCl缓冲液
  • 用作从块茎中提取类胡萝卜素的缓冲液
  • 用作蛋白质印迹前蛋白提取过程的样品缓冲液组分
  • 用作十二烷基硫酸钠聚丙烯酰胺凝胶电泳 (SDS-PAGE)的样品缓冲液组分
  • 制备用于磷酸钙(CaP)吸附测定的模拟体液(SBF)
  • 用作在不锈钢(SS)基材上沉积聚多巴胺(PDA)的缓冲液
特點和優勢
  • 在 pH 值 7 - 9 范围内有效缓冲,pKa 8.1 (25 °C)
  • 经过测试,确认重金属污染水平较低,确保适合各种应用
  • 可用于细胞生物学和生化研究
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
所有缓冲液的 pH 值都取决于温度和浓度。Tris 缓冲液,温度每降低 1°C,pH 值增加约 0.03 个单位,每稀释十倍 pH 值降低0.03-0.05 个单位。
对于精确的应用,使用经过精心校准的 pH 计和玻璃/甘汞组合电极。
法律資訊
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Osteoprotective action of low-salt diet requires myeloid cell?derived NFAT5
Schroder A, et al.
JCI insight, 4(23) (2019)
Expression of cytoskeleton and energetic metabolism-related proteins at human abdominal aortic aneurysm sites.
Modrego J, et al.
Journal of Vascular Surgery, 55(4), 1124-1133 (2012)
Effective elimination of chronic lymphocytic leukemia cells in the stromal microenvironment by a novel drug combination strategy using redox-mediated mechanisms
Zhang W, et al.
Molecular Medicine Reports, 7374-7388 (2015)
F Foudrinier et al.
Journal of clinical microbiology, 41(4), 1681-1686 (2003-04-12)
The clinical value of immunoenzymatic (enzyme-linked immunosorbent assay) detection of anti-Toxoplasma immunoglobulin E (IgE) was assessed by studying 2,036 sera from 792 subjects, comprising seronegative controls and subjects with acute, active, reactivated, or congenital toxoplasmosis. Included were nonimmunized adults; pregnant
Tribological performance of polydopamine + Ag nanoparticles/PTFE thin films
Choudhury D, et al.
Tribology International, 144 (2020)
实验方案
Carboxypeptidase A activity measured via continuous spectrophotometric rate determination assay with hippuryl-L-phenylalanine substrate.
To measure achromopeptidase activity, this procedure uses bacterial cells and a turbidimetric rate assay. Turbidity is measured at 600 nm using a spectrophotometer.
在测定羧肽酶A活性时,使用马尿酸-L-苯丙氨酸在254nm处进行连续分光光度法测定。羧肽酶A水解C末端残基上的肽键。
To measure chloramphenicol acetyltransferase activity, this procedure uses DTNB and coenzyme A. The reaction of DTNB with the –SH group on CoA results in a colorimetric increase at 412 nm.
查看所有结果