Merck
A2058
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白 来源于牛血清
lyophilized powder, essentially IgG-free, low endotoxin, BioReagent, suitable for cell culture
别名:
BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.27
生物来源
bovine
产品线
BioReagent
方案
≥95% (agarose gel electrophoresis)
表单
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
纯化方式
chromatography
包装
poly bottle of
来源
New Zealand origin
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
IgG free
≤0.05% IgG
≤1 EU/mg endotoxin
pH值(酸碱度)
7
溶解性
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt登记号
储存温度
2-8°C
基因信息
bovine ... ALB(280717)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
牛血清白蛋白(BSA)是一种属于血清白蛋白家族的非糖基化蛋白它是一种具有α-螺旋结构和17-二硫键的球形蛋白质。牛血清白蛋白(BSA)是一种由每个均带有两个亚结构域的三个结构域所组成的66 kDa蛋白。BSA与人血清白蛋白具有结构相似性。
应用
BSA被广泛用作免疫测定和免疫检测程序中的封闭剂,还可用作稀释抗体的载体蛋白。因此,了解BSA中球蛋白/ IgG的潜在内源性痕量含量令人关注,因为人们担心这种痕量球蛋白/ IgG可能充当免疫检测工作中二抗的抗原。本品经过低IgG含量/状态检测,基本不含免疫球蛋白。
使用“白蛋白选择指南”为您的应用选择适合的白蛋白。
BSA被广泛用作免疫测定和免疫检测程序中的封闭剂,还可用作稀释抗体的载体蛋白。因此,了解BSA中球蛋白/ IgG的潜在内源性痕量含量令人关注,因为人们担心这种痕量球蛋白/ IgG可能充当免疫检测工作中二抗的抗原。该产品进行了低IgG含量/状态测试,基本上不含免疫球蛋白。
使用“白蛋白选择指南”为您的应用选择正确的白蛋白
牛血清白蛋白已被用于治疗多瘤病毒BK,以作为检测静脉内免疫球蛋白制品的对照。
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
牛血清白蛋白(BSA)可作为药物、激素和脂肪酸的载体蛋白。它是细胞培养基的一种必要成分。BSA在酶联免疫吸附测定(ELISA)中可用作封闭剂以防止抗原和抗体与微量滴定板的非特异性结合。因其高溶解度、低成本、纯度以及与表面活性剂的相互作用,它已在制药和化妆品行业中得以应用。
特点和优势
  • 经测试可用于细胞培养
  • 低内毒素
  • 基本上不含IgG(不含免疫球蛋白)
制备说明
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
通过盐分馏、离子交换、凝胶过滤层析制备。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bovine serum albumin interactions with metal complexes
Topalua T, et al.
Medicine and Pharmacy Reports, 87(4), 215-215 (2014)
T Noelle Lombana et al.
mAbs, 11(6), 1122-1138 (2019-05-28)
IgA antibodies have broad potential as a novel therapeutic platform based on their superior receptor-mediated cytotoxic activity, potent neutralization of pathogens, and ability to transcytose across mucosal barriers via polymeric immunoglobulin receptor (pIgR)-mediated transport, compared to traditional IgG-based drugs. However
Polyomavirus BK neutralizing activity in human immunoglobulin preparations.
Randhawa P S, et al.
Transplantation, 89(12), 1462-1462 (2010)
Fu-Ju Chou et al.
EBioMedicine, 40, 504-516 (2019-01-30)
While androgen deprivation therapy (ADT) and radiotherapy (RT) are currently used together to treat locally advanced prostate cancer (PCa), RT might have the adverse effect of increasing the PCa androgen receptor (AR) protein expression, which might then increase the resistance
Binding of fatty acid amide amphiphiles to bovine serum albumin: role of amide hydrogen bonding
Ghosh S and Dey J
The Journal of Physical Chemistry B, 119(25), 7804-7815 (2015)
商品
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
本页将全面阐述血清白蛋白和其他重要细胞培养成分如何影响用于单克隆抗体等外源蛋白生物制造的无血清细胞培养系统的性能,并介绍白蛋白的体外化学和生物化学过程。本页面将介绍白蛋白在体外化学和生物化学领域的应用。这些深度知识可能也适用于离体和组织工程学应用。
可生成组织和干细胞来源3D脑、胃肠道、肺和癌症肿瘤类器官模型的类器官培养产品。
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
相关内容
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.