生物源
synthetic (organic)
品質等級
無菌
γ-irradiated
產品線
BioXtra
化驗
≥80% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
mp
211-214 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 1 mg/mL, clear
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
基因資訊
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , NR3C1(2908) , SERPINA6(866)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 用于肌原性的诱导和鉴定
- 用于长期基质培养和甲基纤维素培养(作为培养基中的成分之一)
- 用于成脂分化(作为成脂培养基中的成分之一)
- 用于细胞培养:将人乳腺上皮细胞MCF-10A细胞保存在补充有氢化可的松及其他成分的DMEM/F12中
- SUM149细胞系是从原始IBC建立的,并在补充有FBS的含胰岛素和氢化可的松的Ham′s F12培养基中进行生长
- 可用于黑色素瘤球状细胞的分化测定中
生化/生理作用
外觀
重構
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1A - STOT RE 2
標靶器官
Adrenal gland,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
其他客户在看
相关内容
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.