Merck
A7094
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺 一水合物
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
别名:
(S)-(+)-2-氨基琥珀酰胺酸, (S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS号:
分子量:
150.13
Beilstein:
1723527
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-天冬酰胺 一水合物, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
生物源
non-animal source
產品線
BioReagent
化驗
≥98.0%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D 33.0 to 36.3 °, c = 10 in 6 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
mp
233-235 °C (lit.)
溶解度
H2O: 20 mg/mL
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
<0.1% (Ammonia (NH3))
官能基
amide
amine
carboxylic acid
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI 密鑰
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-天冬酰胺是一种天然存在的氨基酸,存在于各种蛋白质中。它用于各种应用的实验室研究,包括细胞培养、蛋白质生物化学和氮代谢研究。它在水中的溶解度和作为天冬酰胺来源的作用使其成为研究生物过程和化学合成的多功能工具。 此外,蛋白质中的 L-天冬酰胺残基对于蛋白质稳定性、折叠和相互作用至关重要。
應用
L-天冬酰胺用于细胞培养基中,是MEM非必需氨基酸溶液的一种组成成分。L-天冬酰胺已被证明可在培养的人结肠腺癌Caco-2细胞和IEC-6肠上皮细胞中增强鸟氨酸脱羧酶的活性。在L-天冬酰胺存在下,枯草芽孢杆菌中的孢子萌发会有所增加。来自非动物来源的L-天冬酰胺是一种蛋白原氨基酸,可用于治疗性重组蛋白和单克隆抗体生产的生物制造的细胞培养系统。它还可作为用于培养人呼吸道上皮细胞的LHC基础培养基的一种组分。
生化/生理作用
氨基酸L-天冬酰胺是L-天冬氨酸的一种结构类似物,其中羧酸部分的侧链被酰胺化后得到了末端胺基。这使得L-天冬酰胺在生理pH下呈中性。天冬酰胺的酰胺基团来自于谷氨酰胺,天冬氨酸和谷氨酰胺在ATP存在下的反应产生了天冬酰胺和谷氨酸。在体内,天冬酰胺通过天冬酰胺酶水解成天冬氨酸和NH4+天冬酰胺也是糖肽键中的一种重要氨基酸,通过与糖环的N-糖基键连接。
特點和優勢
  • 适用于细胞培养和生化研究
  • 适用于多种研究应用的优质化合物
其他說明
如需了解生化试剂系列的更多信息,请填写此表
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
T Berg et al.
Molecular genetics and metabolism, 73(1), 18-29 (2001-05-15)
Lysosomal alpha-mannosidase (EC 3.2.1.24) is required in the degradation of the asparagine-linked carbohydrates of glycoproteins. Deficiency of this enzyme leads to the lysosomal storage disorder alpha-mannosidosis. As an initial step toward enzyme replacement therapy for alpha-mannosidosis, the human lysosomal alpha-mannosidase
S R Heller et al.
Journal of biotechnology, 145(4), 334-340 (2010-01-14)
Human prolactin (hPRL) is a 199 aminoacid protein hormone with a wide spectrum of biological activities which is best known for its stimulation of lactation and development of mammary gland. This protein contains only one potential asparagine-linked glycosylation site, which
Stryer L
Biochemistry (2002)
Methods in Molecular Medicine, 107 null
Handbook of Chem-ical Neu-roanatomy (2014)