Merck
G8415
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸
98.5-100.5%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP testing specifications
别名:
(S)-2-氨基戊二酸, Glu
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1723801
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-谷氨酸, from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-100.5%
生物源
non-animal source
品質等級
agency
meets EP testing specifications
化驗
98.5-100.5%
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 100 mg/mL
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤200 ppm
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
正離子痕跡
As: ≤1 ppm, passes test
Fe: ≤10 ppm, passes test
NH4+: ≤200 ppm, passes test
應用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES 字串
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
L-谷氨酸已被用作细胞培养基的补充剂,用于培养海马神经元和试用hT-PA(人组织纤溶酶原激活物)获得的细胞系。
生化/生理作用
谷氨酸或谷氨酸盐可用作神经递质,还可作为其他神经递质(如γ-氨基丁酸)的前体。谷氨酸在控制生长、繁殖、维持和免疫的许多代谢途径中也发挥着关键作用。它被转化为α-酮戊二酸,是TCA(三羧酸)循环的关键组分,也是核酸和某些氨基酸生物合成的前体。在细胞中,谷氨酰胺酶将谷氨酰胺转化为谷氨酸盐。谷氨酰胺是淋巴细胞、肠细胞、巨噬细胞和肿瘤等细胞快速分裂的能量来源。谷氨酰胺通过细胞mTOR(雷帕霉素的哺乳动物靶标)信号传导通路介导蛋白质周转。它还与细胞凋亡抑制有关。
一种兴奋性氨基酸神经递质,为谷氨酸盐受体所有亚型(代谢型红藻氨酸、NMDA 和 AMPA)的激动剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Geometric effect of cell adhesive polygonal micropatterns on neuritogenesis and axon
guidance
Min Jee Jang and Yoonkey Nam
Journal of Neural Engineering (2012)
The Biology of Cancer: Metabolic Reprogramming Fuels Cell Growth and Proliferation
Cell Metabolism, 11-20 (2008)
Differential Effect of Culture Temperature and Specific Growth Rate on CHO Cell Behavior in Chemostat Culture
Vergara M9
PLoS ONE, 9(4) (2001)
Glutamic Acid, Twenty Years Later
S. Garattini
The Journal of Nutrition, 130(4), 901S-909S (2000)
Aqueous micro-contact printing of cell-adhesive biomolecules for patterning neuronal cell cultures.
Jang MJ, et al.
BioChip Journal, 6(2), 107-113 (2012)
商品
本文介绍了增殖活性细胞为何需要碳源和氮源合成大分子。尽管大部分肿瘤细胞利用有氧糖酵解途径并分流线粒体氧化磷酸化代谢物,但许多肿瘤细胞表现出线粒体活性增加。
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLC