product name
L-半胱氨酸 盐酸盐 一水合物, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
生物源
non-animal source
品質等級
agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
化驗
98.5-101.0% dry basis
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D 6.1 to 7.8°, c = 8 in 1 M HCl
[α]25/D 5.7 to 6.8°, c = 8 in HCl (6 N)
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin, tested
顏色
white
溶解度
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
正離子痕跡
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
應用
pharmaceutical (small molecule)
官能基
(sulfhydryl)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
特點和優勢
- 适用于细胞培养和生化研究
- 适用于多种研究应用的优质化合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
fragments by third generation intracellular
antibody capture
商品
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
半胱氨酸在无血清真核细胞培养中的重要性和应用,包括杂交瘤细胞和中国仓鼠卵巢(CHO)细胞培养
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.