产品名称
L-脯氨酸, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture
生物来源
non-animal source
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
方案
98.5-101.0% dry basis
表单
powder
旋光性
[α]20/D -86.0 to -84.0 °, c = 4 in water
[α]25/D -86.3 to -84.3°, c = 4 in water
技术
cell culture | mammalian: suitable
杂质
endotoxin, tested
颜色
white
mp
228 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL
痕量阳离子
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
应用
pharmaceutical (small molecule)
官能团
(Imine)
carboxylic acid
储存温度
room temp
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
L-脯氨酸,也称为 2-吡咯烷羧酸,是一种多功能氨基酸,在各种生物过程中发挥着重要作用。它被归类为谷氨酰胺氨基酸家族的成员,并作为蛋白质的合成嵌段。L-脯氨酸对于维持蛋白质(包括胶原蛋白)的结构完整性至关重要,而胶原蛋白对于关节、肌腱和各种结缔组织发挥正常功能至关重要。
这种氨基酸在人体内由其他氨基酸合成,参与 一系列功能。它有助于伤口愈合,支持弹性蛋白和肉碱等必需分子的合成,并且在蛋白质合成和结构稳定性方面起到关键作用。L-脯氨酸还与代谢过程相关,包括精氨酸、多胺和谷氨酸的合成。在营养领域,它以其抗氧化特性及其在免疫反应中的作用而闻名。
此外,它还影响碳水化合物代谢、细胞生长、增殖和正常身体功能的维持。在细胞研究中,它已证明其能够刺激特定细胞类型的生长,同时抑制其他细胞类型的生长,使其成为各种生物系统的多方面组成部分。
此外,L-脯氨酸作为信号分子,参与氧化还原反应,并作为细胞能量状态的传感器。它参与分化过程,影响人类和动物的胚胎干细胞和孕体(胎儿和相关的胚胎外膜)的生长和发育。L-脯氨酸是一种关键氨基酸,在各种生化和细胞过程中发挥着多样化且重要的作用,使其成为生物化学、微生物学、代谢、细胞生物学和营养研究等领域的有价值的研究对象。
这种氨基酸在人体内由其他氨基酸合成,参与 一系列功能。它有助于伤口愈合,支持弹性蛋白和肉碱等必需分子的合成,并且在蛋白质合成和结构稳定性方面起到关键作用。L-脯氨酸还与代谢过程相关,包括精氨酸、多胺和谷氨酸的合成。在营养领域,它以其抗氧化特性及其在免疫反应中的作用而闻名。
此外,它还影响碳水化合物代谢、细胞生长、增殖和正常身体功能的维持。在细胞研究中,它已证明其能够刺激特定细胞类型的生长,同时抑制其他细胞类型的生长,使其成为各种生物系统的多方面组成部分。
此外,L-脯氨酸作为信号分子,参与氧化还原反应,并作为细胞能量状态的传感器。它参与分化过程,影响人类和动物的胚胎干细胞和孕体(胎儿和相关的胚胎外膜)的生长和发育。L-脯氨酸是一种关键氨基酸,在各种生化和细胞过程中发挥着多样化且重要的作用,使其成为生物化学、微生物学、代谢、细胞生物学和营养研究等领域的有价值的研究对象。
应用
L-脯氨酸已被用作高糖--Dulbecco′s改良Eagle′s培养基(HG-DMEM)的一个组份,用于软骨细胞分化 和软骨细胞样细胞的培养。 它也被用作酵母培养中酵母氮基的组成部分。
生化/生理作用
脯氨酸是一种环状的、非必需的、疏水性氨基酸。这是一种蛋白质原性氨基酸,对初级代谢至关重要。在肽链中,脯氨酸残基具有结构上的限制,并增强了近端肽键对蛋白酶活性的敏感性。
特点和优势
- 可用于代谢组学和生物化学研究
- 用于多种研究应用的优质化合物
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Link-N: The missing link towards intervertebral disc repair is species-specific
Frances C. Bach, et.al.
PLoS ONE, 12(11), 1-21 (2017)
TRP channels in brown and white adipogenesis from human progenitors: new therapeutic targets and the caveats associated with the common antibiotic, streptomycin
Anna Goralczyk
Faseb Journal, 2-18 (2017)
Alcohol-based quorum sensing plays a role in adhesion and sliding motility of the yeast Debaryomyces hansenii.
Gori K, et.al.
FEMS Yeast Research, 11(8), 643-652 (2011)
Proline: a multifunctional amino acid
La' szlo' Szabados and Arnould Savoure
Trends in Plant Science, 1-9 (2009)
SOX9 is a proliferation and stem cell factor in hepatocellular carcinoma and possess widespread prognostic significance in different cancer types.
Richtig G
PLoS ONE, 12(11), 1-15 (2017)