生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥96% (HPLC)
形狀
viscous liquid
技術
HPLC: suitable
顏色
colorless to dark yellow
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α-生育酚是人和动物组织中,以及叶片叶绿体中维生素E的主要形式。其是在保健品中的主要形式。DL-α-生育酚乙酸酯被认为是维生素E的唯一储存形式。
應用
DL-α-生育酚乙酸酯已被用于研究其对链脲佐菌素诱导的糖尿病大鼠的血压和脂质谱的影响。它也被用作使用血浆样品和成熟的新鲜烟叶进行α-生育酚分析的标准品 。
生化/生理作用
生育酚(TCP)(维生素E)是一系列手性有机分子(α、β、γ 和 δ),其在苯酚部分的甲基化程度不同。 生育酚是一种脂溶性抗氧化剂,可保护细胞膜免受氧化损伤。Α-生育酚是优先被人类吸收的生育酚的形式。生育酚乙酸酯具有与α-生育酚类似但不同的性质。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
Nutrient Requirements of Fish and Shrimp (2011)
High levels of dietary unsaturated fat decrease alpha-tocopherol content of whole body, liver, and plasma of chickens without variations in intestinal apparent absorption
Poultry Science, 87(3), 497-505 (2008)
gamma-Tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention
American Journal of Clinical Nutrition, 74(6), 714-722 (2001)
Lowered plasma vitamin C, but not vitamin E, concentrations in dementia patients
The Journal of Nutrition, Health & Aging, 8(2), 99-108 (2004)
Effect of alpha-tocopherol supplementation on blood pressure and lipidic profile in streptozotocin-induced diabetes mellitus in spontaneously hypertensive rats
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 351(1-2), 101-104 (2005)
商品
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
抗氧化剂可保护生物系统免受含氧自由基和氧化还原过渡金属离子(如铁、铜和镉)引起的氧化损伤。