Merck
A0884
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺
≥98% (HPLC)
别名:
(S)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺, L-天冬氨酸-4-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCOCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
132.12
Beilstein:
1723527
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
L-天冬酰胺, ≥98% (HPLC)
方案
≥98% (HPLC)
表单
powder
颜色
white
mp
235 °C (dec.) (lit.)
应用
detection
SMILES字符串
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
L-天冬酰胺已用于:
  • 鉴定和定量通过羟基自由基氧化蛋白质和肽释放的游离氨基酸
  • 研究氨基酸对果蝇食物消耗的促进作用
  • 研究非酶促糖异生
生化/生理作用
L-天冬酰胺是天冬氨酸的不带电荷的衍生物。它具有极性侧链,并且是非必需氨基酸。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Release of free amino acids upon oxidation of peptides and proteins by hydroxyl radicals
Analytical and Bioanalytical Chemistry (2017)
Volker F. Wendisch
Amino Acid Biosynthesis ? Pathways, Regulation and Metabolic Engineering (2007)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114 null
An internal sensor detects dietary amino acids and promotes food consumption in Drosophila
Zhe Yang
Nature (2017)
Stryer L
Biochemistry (2002)