等級
reagent grade
化驗
98%
折射率
n20/D 1.385 (lit.)
bp
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
InChI 密鑰
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与硫代坊共同用于促进快速高效的硫族化物-Morita-Baylis-Hillman 反应。
这种试剂用于在顺式-双(链烯基)环氧乙烷上引入大位阻的叔丁基二甲基硅基,促进室温 Cope 重排反应生成 2-CF3-4,5-二氢噁庚英。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
98.6 °F - closed cup
閃點(°C)
37 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2287-2287 (1993)
Chemistry Letters (Jpn), 33, 438-439 (2004)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1280-1280 (1988)
Tetrahedron Letters, 47, 3553-3553 (2006)
Heterocycles, 29, 35-35 (1989)