推荐产品
種類
Type VI
品質等級
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
分子量
~44 kDa
溶解度
0.1 M phosphate buffer: soluble 10 mg/mL, clear, orange to red (pH 6.0)
吸光率
RZ 2.5-4.0
應用
diagnostic assay manufacturing
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI 密鑰
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
單位定義
分析報告
其他說明
基底
抑制劑
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Discover our peroxidase from horseradish enzymes, products, substrates, and inhibitors for your ELISA, immunoassay, and protein application needs.
实验方案
Reinheitszahl (RZ) is the ratio of absorbance due to hemin (A403, Soret region) to absorbance due to protein (A275).
To standardize a procedure for the assay of Peroxidase using 2,2'-Azino-bis(3-Ethylbenzthiazoline-6-Sulfonic Acid) as a substrate.
This procedure is for the determination of Peroxidase enzymatic activity using Pyrogallol as the substrate.
该实验程序用于使用连苯三酚作为底物测定过氧化物酶的酶活性。