产品线
BioUltra
质量水平
方案
≥99.5% (NT)
杂质
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% water
mp
208 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
痕量阳离子
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸附
cut-off at 335 nm in methanol at 0.1 M
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
406.4 °F
闪点(°C)
208 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges