等級
for molecular biology
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (RT)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: reductant
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.3% 4,5-dihydroxy-1,2-dithiane
pH值
4.0-6.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
41-44 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.1 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.400
λ: 280 nm Amax: 0.100
SMILES 字串
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 作为酶稳定剂,维持胞壁水解酶exebacase的稳定性
- 用于蛋白提取和蛋白变性
- 用于质谱前的样品制备和甲醛交联逆转
- 作为缓冲液组分,提取synaptogliosome
生化/生理作用
特點和優勢
- BioUltra级粉末,适用于分子生物学研究
- 不含DNA酶、RNA酶和蛋白酶 不溶物通过过滤检测
- 经过严格检测,不含微量金属
同類產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
了解 mRNA 疫苗如何诱导免疫,以及如何为疫苗免疫原和其他生物制药制备合成 mRNA。寻找合成 mRNA 所需的试剂。