About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15O6P · HCl
CAS号:
分子量:
286.65
Beilstein:
3724376
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352128
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
描述
Protect from moisture
质量水平
表单
powder
反应适用性
reagent type: reductant
颜色
white
mp
175-177 °C
溶解性
H2O: 50 mg/mL
密度
1.041 g/cm3 at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].OC(=O)CCP(CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C9H15O6P.ClH/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15;/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15);1H
InChI key
PBVAJRFEEOIAGW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
三(2-羧乙基)膦盐酸(TCEP.HCl)是一种非挥发性的固体。它是一种强还原剂。1可通过回流HCl水溶液水解三(2-氰基乙基)膦酸合成。1 它支持多种生物学应用,如体外和体内还原各种肽和蛋白质中的二硫键。TCEP是适于各种重金属离子的重要螯合剂,如Zn(II)、Cd(II)、Pb(II)和Ni(II)。
应用
三(2-羧乙基)膦盐酸盐(TCEP.HCl)可用于:
- 用作还原亚砜、磺酰氯、N-氧化物和叠氮化物的还原剂。存在铜催化剂的条件下,它还可用于叠氮化物-炔烃的环加成反应。
- 还原各种蛋白质中的二硫键。
- 用作选择性还原水中二硫化物的试剂。
- 碱化粗反应混合物时,通过水洗除去钌衍生的复分解催化剂。
- 用作还原各种烷基二硫键的还原剂,例如反式-4,5-二羟基-1,2-二噻烷。
水溶性试剂,用于二硫化物的选择性还原。在质谱应用中比 DTT 更稳定。
注意
储存条件:干燥储存。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Grubbs, R. H.
Org. React., 22, 123-123 (2004)
Selective reduction of disulfides by tris (2-carboxyethyl) phosphine.
Burns JA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2650 (1991)
Selective reduction of disulfides by tris(2-carboxyethyl)phosphine
Burns, J. A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(8), 2648-2648 (1991)
Coordination properties of tris (2-carboxyethyl) phosphine, a newly introduced thiol reductant, and its oxide.
Krezel A, et al.
Inorganic Chemistry, 42(6), 1994-2003 (2003)
Purification technique for the removal of ruthenium from olefin metathesis reaction products
Maynard, H. D.; Grubbs, R. J.
Tetrahedron Letters, 40, 4137-4137 (1999)