Merck
56500
Sigma-Aldrich
GenElute 琼脂糖离心柱
sufficient for 70 purifications
别名:
Gen Elute, 琼脂糖凝胶纯化DNA
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106300
NACRES:
NA.52
用途
sufficient for 70 purifications
一般描述
GenElute 琼脂糖离心柱可从琼脂糖凝胶中纯化线性 DNA。对于 100 bp 至 10 kb 的 DNA 片段,典型的回收率为 40% 至 45%。随着片段大小的增加,回收率降低。
从琼脂糖凝胶上切下 DNA 条带,并加到离心柱中。在离心柱的底部嵌入了一系列的膜和过滤器,这些膜和过滤器可以阻挡琼脂糖和杂质,同时允许 DNA 在 10 分钟的离心过程中有选择地通过离心柱进入收集管。GenElute 琼脂糖离心柱消除了对二氧化硅基树脂、DEAE 或有毒有机溶剂(例如苯酚和氯仿)的需求。琼脂糖凝胶无需熔化、电洗脱或酶消化。
纯化的 DNA 可用于大多数下游分子生物学应用,包括连接、PCR、限制性酶切、克隆、标记和杂交。
应用
纯化的 DNA 可用于大多数下游分子生物学应用,包括连接、PCR、限制性酶切、克隆、标记和杂交。
特点和优势
  • 一步法,10 分钟实验方案
  • 无需熔化或消化琼脂糖
  • 比结合和洗脱或电洗脱方法更简单、更快捷
  • 无需乙醇沉淀
  • 对于 100 bp 至 10 kb 的 DNA 片段,典型回收率为 40% 至 45%(图 1 和 2)
  • 对于 100 bp 至 10 kb 的 DNA 片段,典型回收率为 40% 至 45%
  • 无需熔化或消化琼脂糖
  • 一步法,10 分钟实验方案
其他说明
GenElute 琼脂糖离心柱通过离心/过滤分离 DNA。
有关其他信息,请参阅www.sigma-aldrich.com/post-reaction
原理
GenElute 琼脂糖离心柱设计用于从琼脂糖凝胶中快速纯化线性 DNA(100 bp 至 10 kb)。从琼脂糖凝胶上切下 DNA 条带,并加到离心柱中。在离心柱的底部嵌入了一系列的膜和过滤器,这些膜和过滤器可以阻挡琼脂糖和杂质,同时允许 DNA 在 10 分钟的离心过程中有选择地通过离心柱进入收集管。GenElute 琼脂糖离心柱消除了对二氧化硅基树脂、DEAE 或有毒有机溶剂(例如苯酚和氯仿)的需求。琼脂糖凝胶无需熔化、电洗脱或酶消化。
法律信息
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation