P1585
PMA
for use in molecular biology applications, ≥99% (HPLC)
别名:
佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯, NF-κB活化剂, PKC活化剂, 佛波醇酯, 巴豆油, 蛋白激酶C活化剂, 12-O-十四烷酰基佛波醇13-乙酸酯, 4β,9α,12β,13α,20-五羟基噻吩-1,6-二烯-3-酮12-十四烷酸酯13-乙酸酯, PMA, TPA
About This Item
推荐产品
等级
Molecular Biology
质量水平
方案
≥99% (HPLC)
表单
(Lyophilisate)
分子量
616.83 g/mol
储存条件
protect from light
溶解性
DMSO: soluble (DMSO solutions can be stored dark at −20 °C for at least six months.)
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
PMA通过蛋白激酶C (PKC)信号传导途径,充当以下机制相关的肿瘤启动子:
- 基因转录
- 细胞生长
- 细胞分化
- 细胞程序性死亡
- 免疫途径
- 受体脱敏
佛波醇12-肉豆蔻酸酯13-乙酸酯用于研究:
- 生长因子
- 激素
- 细胞因子介导的细胞生长和分化调控
应用
- 胞内细胞分裂素检测
- CellROX氧化应激分析
- Huh7细胞刺激,以研究二肽基肽酶9 (DPP9)的重新分布
- 用作慢性淋巴细胞性白血病(CLL)细胞B细胞受体(BCR)刺激的阳性对照
- 单核细胞(THP -1)向巨噬细胞的分化
- 作为标准品用于分子生物学研究
- 肿瘤启动子分析研究
- 促进细胞生长
生化/生理作用
特点和优势
- 刺激Jurkat细胞产生白介素2
- 刺激T细胞
- 蛋白激酶C (PKC)活化剂
- NF-κB活化剂
- 促细胞生长
- 用于肿瘤启动子分析研究
- 分子生物学级
注意
分析说明
- 刺激Jurkat细胞产生白介素2
- 刺激T细胞
- 蛋白激酶C (PKC)活化剂
- NF-κB活化剂
- 促细胞生长
- 用于肿瘤启动子分析研究
- 分子生物学级
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
相关内容
T-cell activation is normally triggered by the interaction of a cell surface receptor to its specific ligand molecule