一般說明
该试剂盒将硅胶膜系统的优势与微量离心形式结合在一起,同时无需采用昂贵的树脂、乙醇沉淀,以及诸如苯酚和氯仿等有害化学成分。
應用
- 限制性内切酶酶切
- PCR
- Southern印迹
- 克隆
特點和優勢
- 起始材料:不超过1.5 mL培养物
- 预期得率:至多20 μg
- 洗脱体积:400 μl
- 所需时间:70 - 120分钟
- A260/A280比率:1.6 - 1.9
- 无需苯酚、氯仿或乙醇沉淀步骤
原則
预期的基因组DNA得率取决于细菌培养物的细胞密度、细菌种属以及所用的菌株。通过GenElute试剂盒纯化所得的DNA的A260/A280比率介于1.6-1.9之间,最大长度可达50 kb。
其他說明
法律資訊
推薦
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
其他客户在看
商品
简单的DNA和RNA纯法方法大幅推动了基因组和基因表达的分析和鉴定。人们需要快速、方便地从多种细胞来源分离DNA和RNA,包括哺乳动物、植物和细菌培养物来源的细胞和组织。
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
实验方案
的GenElute™细菌基因组DNA试剂盒提供了一种从细菌中分离纯基因组DNA的简便方法。
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit protocol describes a simple and convenient way for the isolation of pure genomic DNA from bacteria.
相关内容
从细胞、组织、血液、病毒等样品类型中提取和纯化基因组DNA、质粒DNA和总RNA的常用技术及其下游应用的概述。
Overview of common techniques and downstream applications for extraction and purification of genomic DNA, plasmid DNA, and total RNA from cells, tissue, blood, viruses, and other sample types.