推荐产品
用途
sufficient for 250 purifications (11732676001)
sufficient for 50 purifications (11732668001)
品質等級
製造商/商標名
Roche
包裝
pkg of 250 purifications (11732676001)
pkg of 50 purifications (11732668001)
技術
DNA purification: suitable
一般說明
在离液盐(盐酸胍)存在下,核酸可与玻璃纤维羊毛状物的表面结合。这使得高纯过滤管能够特异性地固定核酸(DNA和RNA),同时不含污染物。
容量:高纯旋转过滤管可容纳700 μl样品体积。
体积:100 μl
典型样品包括:
容量:高纯旋转过滤管可容纳700 μl样品体积。
体积:100 μl
典型样品包括:
- 扩增产物或cDNA合成反应产物
- 酶处理的DNA
- 琼脂糖切片中的DNA
- 稀释的核酸溶液
- 来自转录反应的RNA
高纯度PCR产物纯化试剂盒可方便有效地从扩增反应中分离PCR产物,并从其他修饰反应中纯化核酸。也被推荐用于cDNA的纯化。
應用
高纯度PCR产物纯化试剂盒设计用于制备浓缩的纯化DNA,可直接用于大多数分子生物学应用:
该试剂盒可消除会抑制后续酶促反应的引物、矿物油、盐、未掺入的核苷酸和热稳定DNA 聚合酶。它也可用于对稀释的核酸溶液进行浓缩。一种试剂盒可用于多种应用。
快速简单的高纯度方案使用台式离心机在短短10分钟内即可将反应产物结合、洗涤并洗脱至10 μl(微量形式)。该方法可方便地省去浓缩步骤,是标记、测序、克隆、连接或PCR扩增等下游应用的理想选择。
- 标记
- 测序
- 克隆
- 限制性酶切
- 碱性磷酸酶处理
- 激酶反应
该试剂盒可消除会抑制后续酶促反应的引物、矿物油、盐、未掺入的核苷酸和热稳定DNA 聚合酶。它也可用于对稀释的核酸溶液进行浓缩。一种试剂盒可用于多种应用。
快速简单的高纯度方案使用台式离心机在短短10分钟内即可将反应产物结合、洗涤并洗脱至10 μl(微量形式)。该方法可方便地省去浓缩步骤,是标记、测序、克隆、连接或PCR扩增等下游应用的理想选择。
特點和優勢
- 快速纯化长度为 <10 minutes, and purify DNA from agarose gel slices in <20 minutes.
- Efficiently recover DNA fragments
- 使用无需进行沉淀或会使DNA降解的其他处理步骤即可去除污染物的试剂盒,最大限度地减少DNA丢失
- 避免使用有害的有机化合物
成分
- 结合缓冲液
- 洗涤缓冲液
- 洗脱缓冲液
- 高纯旋转过滤管(含玻璃纤维羊毛状物)
- 收集管
品質
将10 μg DNA分子量标志物VIII与16 μg牛血清白蛋白混合后应用于高纯过滤管,可得到70%以上的回收率。DNA洗脱物的凝胶电泳结果证实完全去除了蛋白和小于100 bp的DNA片段。
準備報告
将样品与离液盐混合后加载到高纯旋转过滤管中的玻璃纤维羊毛状物上。在该方法使用的缓冲条件下,样品中的所有核酸(NA)均与高纯管中的玻璃羊毛状物结合,而污染物(盐、蛋白、核苷酸、矿物油和其他污染物)则不会结合。简单的洗涤和旋转步骤即可容易去除这些污染物。纯化后,用少量低盐缓冲液中就可洗脱NA。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
安全危害
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
The mitochondrial genomes of the acoelomorph worms Paratomella rubra, Isodiametra pulchra and Archaphanostoma ylvae
Scientific Reports (2017)
Iranian journal of parasitology, 14(3), 465-471 (2019-11-02)
The first line treatment for cutaneous leishmaniasis is pentavalent antimony such as sodium stibogluconate (pentostam) and meglumine antimonite (glucantime). One of the most important ways to uptake the drug is by a trans-membrane protein, called aquaglyceroporin encoded by Aquaglyceroprotein1 (LmAQP1).
Cancer-Testis Gene Biomarkers Discovered in Colon Cancer Patients
Genes, 13, 807-807 (22)
实验方案
Determine the labeling efficiency in terms of μg (expected yield of a standard labeling reaction is 20 μg of DIG labeled RNA per μg linearized template DNA after the DIG RNA labeling reaction).