生物源
synthetic (chemical)
品質等級
化驗
89.0-100.5% anhydrous basis
形狀
powder
顏色
white to off-white
溶解度
H2O: 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
羧苄青霉素常用于细胞生物学应用,可防止细菌污染物的生长。在微生物学中,它也用于选择以含有编码β-内酰胺酶基因的载体转化的细菌,这使其耐受羧苄青霉素。
應用
- 制备LB琼脂平板和培养基
- 作为培养基中的选择剂用于防止细菌污染物的生长
- 开发单克隆抗体的研究
生化/生理作用
抗微生物谱:具有抗革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌活性。
特點和優勢
- 具有杀菌和抗β-内酰胺酶活性的广谱抗生素
- 有效对抗各种细菌,包括铜绿假单胞菌
- 常用于细胞生物学和生物化学应用
- 提供优于氨苄青霉素的稳定性
儲存和穩定性
分析報告
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)