agency
USP/NF
meets USP testing specifications
品質等級
形狀
solid
溶解度
H2O: 50 mg/mL
抗生素活性譜
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
應用
pharmaceutical (small molecule)
作用方式
cell wall synthesis | interferes
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI 密鑰
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
應用
生化/生理作用
抗微生物谱:具有抗革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌活性。
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)